Imprimer
Votre recherche pour: Standards de calcium
44  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"44"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Numéro de catalogue: (1.70373.0100)
Fournisseur: Merck
Description: Standard de calcium, 10000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 2-3% HNO₃, Applications: Étalons ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSMD
Numéro de catalogue: (39865-100ML)
Fournisseur: Merck
Description: Standard de calcium, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: 0,1% HNO₃, Applications: Étalons chromatographie ionique
UOM: 1 * 100 mL
MSMD
Numéro de catalogue: (21049-100ML)
Fournisseur: Merck
Description: Standard de calcium, 1000 mg/L, Supelco®, Matrice: 0,5 M HCl, Applications: Étalons SAA
UOM: 1 * 100 mL
Fournisseur: Merck
Description: Standard de calcium, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 0,5 M HNO₃, Applications: Étalons SAA
MSMD Promotion
Numéro de catalogue: (84958.180)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Standard de calcium, 1000 mg/L, VWR®, Calcium, Matrice: H₂O, Applications: Étalons chromatographie ionique
UOM: 1 * 100 mL
MSMD Certificats
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: CaCO₃ dans HNO₃ 2 à 5 %.
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Standard de calcium, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Calcium, Matrice: 2% HNO₃, Applications: Étalons SAA
Numéro de catalogue: (6925.0100)
Fournisseur: Avantor
Description: Standard de calcium, 1000 mg/L, J.T.Baker®, J.T. Baker®, Matrice: Nitric acid dil., Applications: Étalons SAA
UOM: 1 * 100 mL
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: CaCO₃ dans HNO₃ 2-5%
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Standard de calcium, 10 mg/L, VWR® ARISTAR®, Calcium, Matrice: 2-5% HNO₃, Applications: Étalons ICP-MS
MSMD Certificats Promotion
Numéro de catalogue: (88085.180)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Standard de calcium, 1000 mg/L, VWR®, Calcium
UOM: 1 * 100 mL
MSMD Certificats
Numéro de catalogue: (1.70308.0100)
Fournisseur: Merck
Description: Standard de calcium, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 2-3% HNO₃, Applications: Étalons ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSMD
Numéro de catalogue: (1.09943.0001)
Fournisseur: Merck
Description: CaCl₂ in 6,5% hydrochloric acid
UOM: 1 * 1 Ampoul
MSMD
Numéro de catalogue: (458202U)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Ca dans HNO₃ dilué
UOM: 1 * 100 mL
MSMD Certificats
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Standard de calcium, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applications: Étalons ICP
Numéro de catalogue: (42437.18)
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Standard de calcium, 5000 µg/g, Specpure®, Matrice: Mineral oil, Applications: Étalons à base d'huile
UOM: 1 * 50 g
MSMD Certificats
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 44
no targeter for Bottom