Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (3)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Standards de germanium
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Trier par:
Fournisseur:  Merck
Description:   Germanium 1.000 mg/l en solution dans l'eau (de (NH₄)₂GeF₆) Certipur® étalon mono-élément pour ICP
UOM:  1 * 100 ml
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   (NH₄)₂GeF₆ dans H₂O tr. HF
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Germanium 1.000 mg/l en solution dans l'eau (de Ge) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP-MS
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Germanium 1,000 mg/l en solution dans l'acide nitrique 5% + HF traces AVS TITRINORM® étalon pour SAA
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   (NH₄)₂GeF₆ dans H₂O tr. HF
UOM:  1 * 100 ml
Fournisseur:  Alfa Aesar
Description:   Germanium standard solution, 10,000 mg/l Ge in 5% nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) (de Ge) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur:  Alfa Aesar
Description:   Germanium 1.000 mg/l dans l'eau avec traces d'acides fluorhydrique (Ammonium hexafluorogermanate (IV)) (de (NH₄)₂GeF₆) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur:  Alfa Aesar
Description:   Germanium 1,000 mg/l en solution dans l'acide nitrique 5% + HF traces (de Ge) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 15
  1  2  Suivant