Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (5)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Standards d'indium
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"23"
  Vue liste Vue simple
Trier par:
Fournisseur:  Merck
Description:   Indium 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de In(NO₃)₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP
UOM:  1 * 100 ml
Fournisseur:  Merck
Description:   Indium 1.000 mg/l dans l'acide nitrique 0,5 M (Indium (III) nitrate) (de In(NO₃)₃) Certipur® étalon pour SAA
UOM:  1 * 100 ml
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   In dans HNO₃ 2-5%
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Indium 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   In dans HNO₃ 2-5%
UOM:  1 * 100 ml
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Indium 10 mg/l ARISTAR étalon mono-élément pour ICP-MS 1 * 100 ml
Fournisseur:  Alfa Aesar
Description:   Indium standard solution, 1,000 mg/l In in 5% nitric acid (de In) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur:  Alfa Aesar
Description:   Indium standard solution, 10,000 mg/l In in 5% nitric acid (de In) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 23
  1  2  3  Suivant 
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping