Imprimer
Votre recherche pour: Standards de cuivre
31  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Numéro de catalogue: (1.70378.0100)
Fournisseur: Merck
Description: Standard de cuivre, 10000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 2-3% HNO₃, Applications: Étalons ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSMD
Numéro de catalogue: (41621-100ML)
Fournisseur: Merck
Description: Standard de cuivre, 1 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applications: Étalons ICP-MS
UOM: 1 * 100 mL
Numéro de catalogue: (40786-100ML)
Fournisseur: Merck
Description: Standard de cuivre, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applications: Étalons chromatographie ionique
UOM: 1 * 100 mL
Fournisseur: Merck
Description: Standard de cuivre, 1000 mg/L, Titrisol®, Supelco®, Cuivre, Matrice: H₂O, Applications: Étalons SAA
Fournisseur: Merck
Description: Standard de cuivre, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 0,5 M HNO₃, Applications: Étalons SAA
MSMD Promotion
Numéro de catalogue: (1.70314.0100)
Fournisseur: Merck
Description: Standard de cuivre, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 2-3% HNO₃, Applications: Étalons ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSMD
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Cu dans HNO₃ 2-5%
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Standard de cuivre, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Cuivre, Matrice: 2-5% HNO₃, Applications: Étalons ICP-MS
MSMD Certificats Promotion
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Cu dans HNO₃ 2-5%
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Standard de cuivre, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Cuivre, Matrice: 2% HNO₃, Applications: Étalons SAA
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Standard de cuivre, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applications: Étalons ICP
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Description: Certified Reference Materials (CRMs)
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Description: Certified Reference Materials (CRMs)
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Description: Certified Reference Materials (CRMs)
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Standard de cuivre, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applications: Étalons SAA
Numéro de catalogue: (ACSDM315.2NP.L1)
Fournisseur: ACSD
Description: Standard de cuivre, 100 mg/L, Matrice: Nitric acid dil., Applications: Étalons ICP-MS
UOM: 1 * 100 mL
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom