Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (10)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Standards de mercure
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
Trier par:
Fournisseur:  Merck
Description:   Mercure 1.000 mg/l dans l'acide nitrique 10% (de Hg(NO₃)₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP
UOM:  1 * 100 ml
Fournisseur:  Merck
Description:   Mercury standard solution, 1,000 mg/l Hg in 2 M nitric acid (de Hg(NO₃)₂) Certipur® étalon pour SAA
Fournisseur:  Merck
Description:   Mercure 10.000 mg/l dans l'acide nitrique 10% (de Hg(NO₃)₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP
UOM:  1 * 100 ml
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Hg dans HNO₃ 10%
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Mercure 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de Hg) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP-MS
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Mercure 1.000 mg/l dans l'acide nitrique 10% AVS TITRINORM® étalon pour SAA
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Hg dans HNO₃ 10%
Fournisseur:  Alfa Aesar
Description:   Mercury standard solution, 10 mg/l Hg in 5% nitric acid (de Hg) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
UOM:  1 * 100 ml
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 22
  1  2  3  Suivant