Order Entry
Laveurs de microplaques, AquaMax®
undefined
Laveurs de microplaques, AquaMax®
  • Catalog No:
  • 735-0382
  • 735-0383
  • Modèle:
  • AquaMax®
  • AquaMax®
  • Types de plaques:
  • 96 et 384 puits
  • 96 et 384 puits
  • Plage de volumes de distribution:
  • 10 à 400 µl
  • 10 à 400 µl
  • Interfaces:
  • USB and proprietary StakMax connect
  • USB and proprietary StakMax connect
  •  
    Désignation
    Cdt
  • 735-0382
    AQUAMAX2KBUNDL
    L'AquaMax® 2K comprend le laveur de microplaques AquaMax® 2000, une tête de lavage à 96 puits, 2 flacons de dosage avec capteur de niveau et un flacon de déchets de 10 l avec capteur
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 0,00 €
    0,00 €
    1 * 1 ST
       0,00 €
    Accessories
    Specifications
    Modèle
    AquaMax®
    Types de plaques
    96 et 384 puits
    Environmentally Preferable
    Plage de volumes de distribution
    10 à 400 µl
    Interfaces
    USB and proprietary StakMax connect
  • 735-0383
    AQUAMAX4KBUNDL
    L'AquaMax® 4K comprend le laveur de microplaques AquaMax® 4000, une tête de lavage à 96 puits, 4 flacons de dosage avec capteur de niveau et un flacon de déchets de 10 l avec capteur
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 0,00 €
    0,00 €
    1 * 1 ST
       0,00 €
    Accessories
    Specifications
    Modèle
    AquaMax®
    Types de plaques
    96 et 384 puits
    Environmentally Preferable
    Plage de volumes de distribution
    10 à 400 µl
    Interfaces
    USB and proprietary StakMax connect