Colonnes capillaires, BP20 (Wax)
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
Certificats
Ces colonnes en polyéthylèneglycol conviennent à l'analyse de l'alcool, des acides libres, des esters méthyliques d'acides gras, des hydrocarbures aromatiques, des solvants et des huiles essentielles.
- Phase polaire
- Réticulées à des fins de stabilité et de lavage
Peut remplacer : DB-Wax, HP-20M, Supelcowax 10, CB-Wax, Stabilwax, Carbowax, HP-Innowax, Rtx-WAX, PE-WAX, RH-WAX, ZB-WAX, TRWAX.
Température max : épaisseur du film de 0,1 - 1,0 µm 20 °C à 260/280 °C ; >épaisseur du film de 1,0 µm 20 °C à 240/260 °C
Informations sur le produit
- RéférenceN° de fournisseurSeqType de colonneGreffageÉpaisseur du filmØ int.LongueurCdtDisponibilitéPrix
- 568-016905446212CapillaireBP20 (Wax)0,50 µm0,25 mm5 m1Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST1 * 1 ST - 684,00 €684,00 €Prix promotionnel pour les nouveaux clients1 * 1 ST684,00 €
Specifications
Environmentally Preferable - 568-014505440513CapillaireBP20 (Wax)0,10 µm0,10 mm10 m11 * 1 ST392,00 €
Specifications
Environmentally Preferable - 568-016305445020CapillaireBP20 (Wax)1,00 µm0,53 mm15 m11 * 1 ST457,00 €
Specifications
Environmentally Preferable - 558-032405442121CapillaireBP20 (Wax)0,25 µm0,22 mm25 m11 * 1 ST684,00 €
Specifications
Environmentally Preferable - 558-032905443623CapillaireBP20 (Wax)0,50 µm0,32 mm25 m11 * 1 ST730,00 €
Specifications
Environmentally Preferable - 568-015705444224CapillaireBP20 (Wax)1,00 µm0,32 mm25 m11 * 1 ST749,00 €
Specifications
Environmentally Preferable - 568-016205444825CapillaireBP20 (Wax)1,00 µm0,53 mm25 m11 * 1 ST815,00 €
Specifications
Environmentally Preferable - 568-016605445626CapillaireBP20 (Wax)2,00 µm0,53 mm25 m11 * 1 ST815,00 €
Specifications
Environmentally Preferable - 568-014705442427CapillaireBP20 (Wax)0,25 µm0,22 mm30 m11 * 1 ST684,00 €
Specifications
Environmentally Preferable - 558-025305442728CapillaireBP20 (Wax)0,25 µm0,25 mm30 m11 * 1 ST653,00 €
Specifications
Environmentally Preferable - 558-032305441529CapillaireBP20 (Wax)0,50 µm0,25 mm30 m11 * 1 ST653,00 €
Specifications
Environmentally Preferable - 568-015505443930CapillaireBP20 (Wax)1,00 µm0,25 mm30 m11 * 1 ST653,00 €
Specifications
Environmentally Preferable - 558-032805443331CapillaireBP20 (Wax)0,25 µm0,32 mm30 m11 * 1 ST730,00 €
Specifications
Environmentally Preferable - 568-015405443832CapillaireBP20 (Wax)0,50 µm0,32 mm30 m11 * 1 ST717,00 €
Specifications
Environmentally Preferable - 568-015905444433CapillaireBP20 (Wax)1,00 µm0,32 mm30 m11 * 1 ST730,00 €
Specifications
Environmentally Preferable - 568-015605444034CapillaireBP20 (Wax)0,50 µm0,53 mm30 m11 * 1 ST782,00 €
Specifications
Environmentally Preferable - 558-033005445135CapillaireBP20 (Wax)1,00 µm0,53 mm30 m11 * 1 ST815,00 €
Specifications
Environmentally Preferable - 558-032505442236CapillaireBP20 (Wax)0,25 µm0,22 mm50 m11 * 1 ST1 180,00 €
Specifications
Environmentally Preferable - 568-015005443137CapillaireBP20 (Wax)0,25 µm0,32 mm50 m11 * 1 ST1 310,00 €
Specifications
Environmentally Preferable - 568-015305443738CapillaireBP20 (Wax)0,50 µm0,32 mm50 m11 * 1 ST1 310,00 €
Specifications
Environmentally Preferable - 568-015805444339CapillaireBP20 (Wax)1,00 µm0,32 mm50 m11 * 1 ST1 310,00 €
Specifications
Environmentally Preferable - 568-014805442540CapillaireBP20 (Wax)0,25 µm0,22 mm60 m11 * 1 ST1 240,00 €
Specifications
Environmentally Preferable - 558-032705442841CapillaireBP20 (Wax)0,25 µm0,25 mm60 m11 * 1 ST1 100,00 €
Specifications
Environmentally Preferable - 568-016805445842CapillaireBP20 (Wax)0,50 µm0,25 mm60 m11 * 1 ST1 180,00 €
Specifications
Environmentally Preferable - 568-015205443443CapillaireBP20 (Wax)0,25 µm0,32 mm60 m11 * 1 ST1 240,00 €
Specifications
Environmentally Preferable - 568-016705445744CapillaireBP20 (Wax)0,50 µm0,32 mm60 m11 * 1 ST1 180,00 €
Specifications
Environmentally Preferable - 568-016005444545CapillaireBP20 (Wax)1,00 µm0,32 mm60 m11 * 1 ST1 240,00 €
Specifications
Environmentally Preferable - 568-0164054451547CapillaireBP20 (Wax)1,00 µm0,53 mm60 m11 * 1 ST1 230,00 €
Specifications
Environmentally Preferable