Conteneur de transport et de stockage avec système de verrouillage actif
Conteneurs pliables et fabriqués en PP noir avec un système de verrouillage actif pour un fonctionnement rapide, simple et sécurisé. Ces conteneurs repliables sont légers et très faciles à ouvrir et rabattre.
- Se plie facilement sans appliquer de pression
- Le « verrouillage actif » sécurise le RPC lorsqu'il est érigé
- Les panneaux se plient facilement et silencieusement lorsque le verrou est relâché
- Pliable et empilable pour maximiser l'espace du camion et du magasin
- Supporte l'empilage croisé
- Extra léger pour une manipulation aisée
- Le polymère facile à nettoyer résiste à l'humidité, aux insectes et aux champignons ; imperméable aux acides, aux graisses, aux solvants et aux odeurs
Les caisses longue durée remplacent l'emballage classique et dégagent d'importantes économies par rapport au matériau à usage unique. Leur conception robuste permet aux produits d'être bien protégés, écologiques et entièrement recyclables.
- SeqCapacitél×p×hCdt
Specifications
Environmentally PreferableSpecifications
Environmentally PreferableSpecifications
Environmentally Preferable