Imprimer
Incubateurs réfrigérés, INCU-Line® CR Premium
VWRI390-0964EA 5860 EUR
VWRI390-0964 VWRI390-0965
Incubateurs réfrigérés, INCU-Line® CR Premium
Ces incubateurs réfrigérés, à compresseur, convection d'air forcée et contrôle de la vitesse du ventilateur sont équipés d'une chambre intérieure en acier inoxydable résistante aux acides (DIN 1.4301) et d'un revêtement extérieur en tôle d'acier finition époxy pulvérisé. Le système de refroidissement et chauffage réglable offre une plage de température comprise entre –10 et +100 °C. Tous les modèles sont équipés d'une solide porte extérieure et d'une porte intérieure en verre. Les grands modèles (IL 400CR et IL 750CR) sont équipés de doubles portes extérieures. Tous sont équipés de roulettes réglables, d'un port d'accès 30 mm, d'un éclairage interne, d'un port USB pour enregistrer et transférer directement les données sur un lecteur flash et d'un port Ethernet (LAN) pour le contrôle à distance.
  • Contrôle par microprocesseur multi-fonctions avec écran tactile LCD couleur et affichage des valeurs sous forme de tableau ou de graphique
  • Contrôle d'accès par connexion, 20 programmes utilisateur mémorisés, programmation sur 7 jours
  • Fonction administrateur pour gérer les comptes utilisateur
  • Profil de la température/durée à plusieurs segments (jusqu'à 100) avec rampes variables
  • Horloge en temps réel affichant date/heure/jour de la semaine
  • Fonction réglable de retardement du démarrage
  • Thermostat de sécurité réglable de température trop basse ou trop élevée de classe 3.3 protège les échantillons et l'incubateur
Les fonctions de sécurité incluent des alarmes de température sonores et visuelles, un système de contrôle des coupures de courant, une fonction de dégivrage automatique, une alarme ouverture et verrouillage de la porte, une alarme de panne du capteur de température et une fonction d'auto-diagnostic.
Les unités sont équipées du logiciel de contrôle Premium qui garantit la conformité aux normes BPL grâce aux paramètres de protection par mot de passe, l'enregistrement des événements et la mémoire interne capable de stocker jusqu'à 4100 enregistrements de données pour chaque utilisateur, permettant ainsi de visualiser les valeurs à l'écran ou sur un PC, sous forme de tableau ou graphique.
Informations sur les accessoires: Les étagères standard de rechange sont conçues pour accepter une charge maximale de 25 kg par tablette. Les étagères en acier inoxydable renforcé (en option pour IL 240CR et IL 400CR) sont conçues pour accepter une charge maximale de 100 kg par étagère. Veuillez noter la capacité maximale de la cuve indiquée dans les spécifications.
Information de livraison: Tous les modèles sont fournis avec un certificat de test (données mesurées à 37 ° C), un câble Ethernet et un logiciel de contrôle Premium sur clé USB. Les modèles IL 750CR sont fournis avec trois étagères en acier inoxydable renforcé, les modèles IL 240CR et IL 400CR sont fournis avec trois étagères en acier inoxydable standard.