Imprimer
VWR® VisiScope® IT405 FLD, Microscope inversé à fluorescence
Fournisseur: VWR
VWR® VisiScope®
630-2695EA 7420 EUR
630-2695
VWR® VisiScope® IT405 FLD, Microscope inversé à fluorescence
Microscopes
Microscope de fluorescence inversée de routine pour des observations en lumière transmise fond clair, phase et fluorescence avec les objectifs Phase contraste IOS LWD W-Plan. Idéal pour la recherche sur la culture tissulaire dans les laboratoires cliniques et de biotechnologie.
  • Pas de temps de préchauffage ni de refroidissement permettant de gagner 60 minutes
  • Éclairage LED haute efficacité avec contrôle de la luminosité
  • Le condenseur peut être retiré pour augmenter la distance de travail jusqu'à 150 mm
  • Platine à échantillons fixe pour un fonctionnement sans fatigue
  • Insert à deux étages (verre et métal) avec orifice pour échantillons de petites dimensions
  • Objectifs Plan-achromatique LWD W-Plan PH (IOS) avec traitement antifongique
L’illuminateur à fluorescence à LED est combiné avec des jeux de filtres d’excitation bleu et vert pour visualiser les fluorochromes suivants: Acridine Jaune, Orange Acridine, Auramine, DiO, DTAF, FITC, GFP, YFP, etc. (bleu) plus Rhodamine, Texas Red et TRITC (vert).
Informations de commande: Inclus des sets de filtres de fluorescence bleus (Ex. 450-490, DM 495, Em. 520LP) et verts (Ex. 540-580, DM 585, Em. 590LP).
Information de livraison: Livré prêt à l'emploi avec oculaires, objectifs, housse anti-poussière et alimentation multiprises la fourniture. Comprend également des ensembles de filtres de fluorescence bleu et vert (Fluorescence B: EX 450-490, DM 495, EM 520LP; Fluorescence G: EX 540-580, DM 585, EM 590LP).