Imprimer
VWR® VividPro™ Plus Fluorescent Protein Stains
Fournisseur: Avantor
VWR® VividPro™
1B1773-0.4MLEA 139 EUR
1B1773-0.4ML 1B1773-1ML
VWR® VividPro™ Plus Fluorescent Protein Stains
Colorants Colorants pour gels d'electrophorèse
VividPro Plus est une protéine de coloration fluorescente qui peut être utilisée dans le cadre d'un protocole rapide de co-électrophorèse permettant de visualiser les protéines de gels SDS PAGE.
  • Sensibilité située entre celle des teintures ruthénium de base et des colorants Coomassie®
VividPro Plus peut être visualisé par un transilluminateur UV commun et une boîte de documentation de gel équipée d'un transilluminateur à 312 nm, et par des systèmes de documentation de gel avec lumière LED bleue ou des scanners laser en utilisant un laser bleu 488 nm.
Une visualisation peut être obtenue rapidement après une électrophorèse sans fixation, et est compatible avec des manipulations en aval telles que la spectrométrie de masse et le transfert de Western.
VividPro Plus peut également être utilisé avec un protocole de post-coloration plus long qui nécessite une fixation avec gel et fournit un motif ayant une stabilité plus longue.
Visualization can be achieved quickly following the electrophoretic run without fixation, and is compatible with downstream manipulation such as mass spectrometry, and Western blotting. VividPro Plus™ can also be used with a longer post-staining protocol that requires gel fixation and provides a staining pattern that has a longer time stability.