Order Entry
Acide gallique, en poudre fine
Acide gallique, en poudre fine
  ICNA0210175080
 :  
Acide gallique, en poudre fine
  ICNA0210175080
 :  
68,40 €
  1 * 100 g
  • Cdt:
    100 g
  • Seq:
    3401
  • Environmentally Preferable:
  • Identity Test:
    Passes
  • FTIR:
    Conforms to Standard
  • Melting Point:
    250 - 260 °C
 : 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
 :
 :170.12 g/mol
 :GHS07
 :Température ambiante
 :149-91-7
 :C₇H₆O₅
 :MFCD00002510
 :501
 :13,04366