Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Mouse Anti-Human IgE Monoclonal Antibody
Fournisseur: MP Biomedicals
These antibodies specifically reacts with human IgE heavy chain (Fc region).
Type: Secondary
Antigen: IgE Fc
Clonality: Monoclonal
Clone: HP6061
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
200 μL 0,2 ml ICNA08634361
Générer des étiquettes code barres Format des étiquettes barre-code: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène IgE
Nom de l'antigène Immunoglobulin E
Réactivité Human
Clonalité Monoclonal
Type d' Anticorps Secondary
Clone HP6061
Hôte Mouse
Isotype IgM
ImmunoChemistry Yes
Format Ascites fluid
Form Liquid
Antibody fragment F(c)
Température de stockage – 20 oC
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indiquez le numéro de lot. Ce champ est obligatoire. ( Si lot inconnu, mettre un "x" )
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Numéro de catalogue Availability Unité Votre prix Prix par Quantité