SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène | IgM |
Nom de l'antigène | Immunoglobulin M |
Réactivité | Human |
Conjugaison | AP (Alkaline Phosphatase) |
Clonalité | Polyclonal |
Type d' Anticorps | Secondary |
Hôte | Goat |
Western blot | Yes |
ELISA | Yes |
Purification | Affinity purified |
Form | Lyophilised powder |
Antibody fragment | F(c) |
Température de stockage | 0 to +5 °C |
Tested applications | Immunoblot |