Imprimer
Système d'imagerie cellulaire, InCellis
Fournisseur: Bertin
InCellis
BERTLUCPLFLN20X045EA 4370 EUR
BERTLUCPLFLN20X045 BERT4393003RD0001A BERTLUCPLFLN40PH06 BERTLUCPLFLN20PH45 432-0342 BERTUPLFLN4XPH0.13 BERTUPLFLN40X-0.75 BERTLUCPLFLN40X0.6 BERTUPLFLN20X-0.5 BERTUPLFLN60X-0.9 BERTLCACHN-PH20X04 BERT4393-230PE001A BERTLUCPLFLN60X0.7 BERTLCACHNPH40X.55 BERT4393-240PE001A BERTUPLFLN10XPH2 BERTUPLFLN4X-0.13 BERT4393-250PE001A BERT4393-280PE001A BERTUPLFLN10X-2
Système d'imagerie cellulaire, InCellis
Microscopes
InCellis est un système d'imagerie cellulaire tout-en-un développé pour générer des images de qualité publiable de cellules sur des lames de tissus ou dans une culture cellulaire. InCellis fournit des images couleur en fond clair, contraste de phase et fluorescence.
  • Capteur couleur C-MOS sous faible luminosité – haute sensibilité de détection de signal de fluorescence
  • Images aux couleurs réelles de lames de tissus et de culture cellulaire
  • Images de qualité publiable en quelques clics
  • Grande flexibilité de travail sur n'importe quel type d'échantillon
  • Écran tactile convivial et interface intelligente pour enregistrer et partager les résultats
Applications de culture cellulaire automatisées et intégrées
Efficacité de transfection « dans le flacon »:
• Superposition automatique d'images fluorescentes et de fond clair
• Calcul automatique de l'efficacité de transfection
• Large champ de vision
Études de prolifération cellulaire:
• Calcul automatique de la confluence de culture cellulaire
• Enregistrement de toutes les données requises (images et valeurs)
• Réalisation d'une vidéo avec imagerie intermittente
Des applications intégrées en option permettent aux utilisateurs de déterminer l'efficacité de la transfection de cellules et la confluence de culture cellulaire, ou encore d'obtenir des images de fluorescence multicolores sur la paillasse. Les biologistes cellulaires peuvent choisir l'échantillon à utiliser pour des études plus poussées.
Informations de commande: Les objectifs, modules de fluorescence, supports et applications doivent être commandés séparément.