Imprimer
Vanne de mélange thermostatique pour douches corporelles
Fournisseur: Broen Lab
118-0404EA 697 EUR
118-0404
Vanne de mélange thermostatique pour douches corporelles
Matériel de premiers secours Douches
Cette vanne de mélange thermostatique est conçue pour fournir de l'eau tiède (20 - 25 °C) aux douches corporelles d'urgence.
  • Sécurité côté chaud : si le débit de l'eau froide est interrompu, le dispositif anti-brûlures intégré arrête automatiquement le débit de l'eau chaude
  • Sécurité côté froid : si le débit de l'eau chaude est interrompu, le dispositif de fuite intentionnelle intégré permet un débit suffisant de l'eau froide pour assurer le bon fonctionnement
  • Inclut des valves de contrôle pour l'alimentation en eau chaude et l'alimentation en eau froide
Pression de fonctionnement min. : 1,5 bars
Poids : environ 1,5 kg
Veuillez noter: réduction de la stabilité de la température à faible débit.