Imprimer
Votre recherche pour: Réservoirs pour réactifs
30  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces réservoirs à usage unique conçus pour les applications de pipetage multicanaux conviennent à tous les types de pipettes jusqu’à 12 canaux.
Numéro de catalogue: (391-0625)
Fournisseur: VWR Collection
Description: 175 ml graduated polypropylene reagent reservoir with lid. Unique V-shaped bottom reduces dead volume.
UOM: 1 * 10 Pce
Fournisseur: BIOTIX INC.
Description: Ces réservoirs pour réactifs à usage unique sont conçus pour une utilisation avec les applications de pipetage multicanaux et peuvent accueillir des p...
Numéro de catalogue: (BHIT783500)
Fournisseur: Sartorius
Description: PP, white. This durable reagent vessel is chemically resistant to all common reagents. It is especially useful with all multi channel pipettes.
UOM: 1 * 16 Pce
Fournisseur: Simport Scientific
Description: For labs involved with fraction collecting, compound storage, plate replication, and mixing applications. Suitable for a range of liquid handling conf...
Fournisseur: Brand
Description: En PP transparent, autoclavables
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: En PP blanc, autoclavables
Fournisseur: HEATHROW
Description: These reagent reservoirs offer a fresh and modern design with enhanced features to streamline pipetting procedures. They are designed for multi-channe...
Fournisseur: Corning
Description: PS, white. These disposable reservoirs are designed to accommodate all multi channel pipettors.
Fournisseur: Corning
Description: These polypropylene reagent vessels are appropriate for automated and manual applications
Fournisseur: HEATHROW
Description: These disposable reagent reservoirs have a fresh and modern design with enhanced features to streamline pipetting procedures.
Fournisseur: Corning
Description: En PS blanc, stériles, à usage unique
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: White PS. These disposable reservoirs feature graduations on their inside wall which enable a quick measurement of the remaining liquid.
Fournisseur: Corning
Description: En PS blanc, stériles, à usage unique
Numéro de catalogue: (HEATHS20821A)
Fournisseur: HEATHROW
Description: PP. This non sterile solution basin/reagent reservoir has a standard 50 ml basin on one side and 12 individual 5 ml basins on the other side.
UOM: 1 * 25 Pce
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
Description: En PP, blancs ou noirs. Ces réservoirs à réactifs de capacité de 60, 120 ou 200 ml peuvent être placés dans un bac de réactif sur les instru...
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom