Imprimer
Votre recherche pour: Microplaques HTS
83  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"83"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: Avantor
Description: Ces microplaques ont été fabriquées en PP ultra-pur pour une préparation efficace des échantillons, et elles sont compatibles avec les appareils de tr...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Manufactured from high quality crystal polystyrene. They are ideal for routine assays, mixing and storage.
Promotion
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PP, sans revêtement, non stériles, testées par chromatographie et certifiées. Fabriquées à base de résine haute pureté et à ressuage ultrafaible, e...
Fournisseur: Greiner Bio-One
Description: En PS. À l'exception de Small Volume™, toutes les microplaques 384 puits en PS sont dotées de puits à fond carré et arrondi qui associent les ava...
Promotion
Fournisseur: Greiner Bio-One
Description: En PP, sans couvercle.
Fournisseur: Molecular Devices
Description: SpectraDrop™ micro-volume microplate consists of aspecially designed adapter, PTFE-coated bottom slide, and top slide with evaporation-reducing spacer...
Numéro de catalogue: (ALEXBML-2840-0100)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: SCREEN-WELL® ICCB Known Bioactives Library is a collection of 472 diverse biologically active compounds with defined biological activity and was devel...
UOM: 1 * 1 Tests
Fournisseur: Greiner Bio-One
Description: Fond en verre borosilicaté optiquement clair (trajet optique 175±15 µm) et châssis en PS noir.
Fournisseur: Greiner Bio-One
Description: En PS, sans couvercle. Pour les applications de criblage haut rendement, ces plaques sont disponibles avec un fond transparent (en PS), ou encore noir...
Fournisseur: Greiner Bio-One
Description: Cycloolefin, black pigmented frame, 190 μm ultra-clear film bottom, tissue culture treated, sterile. SCREENSTAR microplates are specialised products f...
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: The SCREEN-WELL® Nuclear Receptor Ligand Library contains 74 compounds with defined, putative and potential activity at nuclear receptors.
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: Microplaques HTS
Fournisseur: Greiner Bio-One
Description: Characterised by low protein, DNA, RNA, and peptide binding properties, the non binding microplate surface significantly increases assay sensitivity b...
Fournisseur: Greiner Bio-One
Description: En PS, sans couvercle. Les microplaques à 96 puits, demi-surface, offrent une alternative aux microplaques à 384 puits ou 1536 puits lo...
Fournisseur: Greiner Bio-One
Description: En PS, sans couvercle. Un large éventail de microplaques à 96 puits est disponible avec de nombreux traitements de surface différents, un choix de pro...
Fournisseur: Greiner Bio-One
Description: These microplates combine a unique process technology with a proprietary resin for superior UV transparency.
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 83
no targeter for Bottom