Imprimer
VWR® Advanced 5000, Agitateur orbital
Fournisseur: VWR
VWR®
444-2917EA 2670 EUR
444-2917 444-2915 444-2916 VWRU89032-106
VWR® Advanced 5000, Agitateur orbital
Agitateurs Agitateurs orbitaux
Agitateur numérique commandé par microprocesseur particulièrement adapté aux applications de mélange à charges lourdes, par ex. cultures cellulaires, études de solubilité ou procédures d'extraction. La commande à vitesse variable assure une agitation constante et uniforme. Le système d'agitation Accu-drive permet un contrôle de la vitesse, une précision, une sécurité et une durabilité exceptionnels : il assure un contrôle continu de la vitesse d'agitation et maintient la valeur programmée même en cas de changement de charge.
  • Deux écrans LED indépendants indiquent la vitesse et la durée
  • Minuterie intégrée (1 s à 160 heures) indiquant la durée écoulée ou restante. Arrêt automatique et alarme sonore une fois le programme terminé
  • Utilisable entre −10 et +60 °C (max. 80% d’humidité relative sans condensation) dans un incubateur, un incubateur à CO₂ ou une chambre froide
  • Garantie de cinq ans sur le moteur et le mécanisme d’entraînement
Précision de la vitesse affichée à 1% de la vitesse définie (lorsque la vitesse est au-dessus de 100 min⁻¹). Pour plus de sécurité, l'agitateur accroit progressivement sa vitesse jusqu'à la valeur programmée. Le capteur de charge intégré peut détecter un déséquilibre et réduit automatiquement la vitesse (min⁻¹) pour empêcher les éclaboussures et protéger les échantillons. Le mode d'étalonnage de la vitesse permet à l'utilisateur de réétalonner l'affichage de la vitesse. Le port série RS232 permet une communication bilatérale pour l'enregistrement de données et la commande de l'appareil.
Information de livraison: Fourni avec un tapis de caoutchouc antidérapant mais sans fixation, les accessoires devant être commandés séparément. Veuillez consulter l'entrée « Accessoires pour agitateurs orbitaux VWR® séries Standard et Advanced » pour plus d'informations sur les autres plates-formes et accessoires.