Order Entry
Qualitative filter papers, standard grades, grade 604 ½, Whatman™
Qualitative filter papers, standard grades, grade 604 ½, Whatman™
undefined
Qualitative filter papers, standard grades, grade 604 ½, Whatman™
  • Catalog No:
  • 515-5007
  • 515-5006
  • 515-5005
  • 515-5009
  • 515-5004
  • N°:
  • 604 ½
  • 604 ½
  • 604 ½
  • 604 ½
  • 604 ½
  • Poids:
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • Épaisseur:
  • 190 µm
  • 190 µm
  • 190 µm
  • 190 µm
  • 190 µm
  • Rétention de particules:
  • 25 µm
  • 25 µm
  • 25 µm
  • 25 µm
  • 25 µm
  • Vitesse de filtration:
  • 50 s (Herzberg)
  • 50 s (Herzberg)
  • 50 s (Herzberg)
  • 50 s (Herzberg)
  • 50 s (Herzberg)
Informations sur le produit
  •  
    Seq
    Taille
    Cdt
  • 515-5004
    10312744
    01
    604 ½
    125 mm
    100
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 57,80 €
    57,80 €
    1 * 100 ST
       57,80 €
    Specifications
    604 ½
    Environmentally Preferable
    Poids
    80 g/m²
    Épaisseur
    190 µm
    Rétention de particules
    25 µm
    Vitesse de filtration
    50 s (Herzberg)
  • 515-5005
    10312745
    02
    604 ½
    150 mm
    100
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 64,10 €
    64,10 €
    1 * 100 ST
       64,10 €
    Specifications
    604 ½
    Environmentally Preferable
    Poids
    80 g/m²
    Épaisseur
    190 µm
    Rétention de particules
    25 µm
    Vitesse de filtration
    50 s (Herzberg)
  • 515-5006
    10312747
    03
    604 ½
    185 mm
    100
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 72,20 €
    72,20 €
    1 * 100 ST
       72,20 €
    Specifications
    604 ½
    Environmentally Preferable
    Poids
    80 g/m²
    Épaisseur
    190 µm
    Rétention de particules
    25 µm
    Vitesse de filtration
    50 s (Herzberg)
  • 515-5007
    10312751
    04
    604 ½
    240 mm
    100
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 108,00 €
    108,00 €
    1 * 100 ST
       108,00 €
    Specifications
    604 ½
    Environmentally Preferable
    Poids
    80 g/m²
    Épaisseur
    190 µm
    Rétention de particules
    25 µm
    Vitesse de filtration
    50 s (Herzberg)
  • 515-5009
    10312753
    05
    604 ½
    320 mm
    100
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 170,00 €
    170,00 €
    1 * 100 ST
       170,00 €
    Specifications
    604 ½
    Environmentally Preferable
    Poids
    80 g/m²
    Épaisseur
    190 µm
    Rétention de particules
    25 µm
    Vitesse de filtration
    50 s (Herzberg)