Pompes péristaltiques PP 3300 et PP 3400
181-4005EA
1290
EUR
VWRI181-4005
VWRI181-4006
Pompes péristaltiques PP 3300 et PP 3400
Les pompes péristaltiques à usage général VWR PP 3300 et PP 3400 sont des pompes de contrôle microbiologique idéales pour une grande reproductibilité, des mesures de précision et des performances sans heurts dans un grand nombre d’applications dans le domaine des sciences de la vie, de l’industrie et des processus. La grande plage de débit de ces unités les rend idéales pour les travaux d’extrapolation de processus du laboratoire jusqu’aux machines pilotes.
- La nouvelle tête de pompe à chargement permet un chargement rapide des tuyaux
- Le moteur solide et le système de diaphragme permettent un fonctionnement à long terme avec un entretien minime
- Pompage exempt de risques de contamination - les liquides n’entrent en contact qu’avec le matériau du tube
- Clavier de commande intuitif
- Arrêt et démarrage depuis le panneau avant
- Augmenter ou diminuer facilement le débit à l’aide du clavier tactile
- Le sens de la pompe est réversible, ce qui permet de purger les tuyaux avant utilisation
- Utilise plusieurs tailles de tube afin de fournir une grande plage de débit
- Capacité de pompage avec une pression allant jusqu’à 60 psig assurant des cycles de filtration plus longs
- Faible encombrement, conception à profil bas et empilable
- Les verrous de sécurité entraînent l’arrêt de l’appareil lors du changement de tuyau
- Fonction de commande à distance, parfaite pour les applications de traitement automatisé
- Dosage et régulation du débit précis et fiables ; affichage numérique des tours par minute pour un contrôle précis
Ces appareils offrent une alternative fiable aux pompes de dosage à piston des laboratoires, aux pompes à engrenages et aux petites pompes de circulation utilisées dans les applications des sciences de la vie. Ces pompes empilables à vitesse variable sont auto-amorçantes, capables de fonctionner à sec et ne contiennent ni vannes ni joints, éliminant ainsi les besoins de remplacement. Le liquide ne touche que les tuyaux, permettant ainsi un pompage sans contamination dans les applications à haute pureté.
Le moteur solide et le système de diaphragme permettent un fonctionnement à long terme avec un entretien minime. Capacité de pompage avec une pression allant jusqu’à 60 psig assurant des cycles de filtration plus longs. Dosage et régulation du débit précis et fiables et affichage numérique des tours par minute pour un contrôle précis. Le sens de la pompe est réversible, ce qui permet de purger les tuyaux avant utilisation.
Certifications: EN 61010-1 (directive UE sur les basses tensions) et EN 61326 (directive UE CEM).
New Product
Limited Time Sale
Certains articles ci-dessous sont en promotion
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Appel de prix
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart