Imprimer
Votre recherche pour: Collecteurs de déchets tranchants
14  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: Hospidex
Description: Sharpsafe®, pionnier historique de la protection contre les risques de blessures par objets tranchants et de la durabilité dans la gestion des emballa...
Energy Efficient
Low Manufacturing Impact
Product Transparency and Disclosure
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Waste Reducing
Fournisseur: Hospidex
Description: Made from 30% recycled plastic. Fully opening lid, with original positioning of hinge.
Numéro de catalogue: (HUARHOS-60LPBBYLW4)
Fournisseur: Hospidex
Description: PP, yellow base with white lid. To collect hazardous medical waste. Lid with integrated handle. Single flap opening
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (HUARSHA-41912430)
Fournisseur: Hospidex
Description: The Clinisafe® plastic clinical waste containers have been designed to hold clinical, anatomical and laboratory waste.
UOM: 1 * 20 Pce
Numéro de catalogue: (119-4264)
Fournisseur: DELTALAB
Description: Needle collection containers are made of high density polyethylene suitable for waste type III.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (GREI450332_30)
Fournisseur: Greiner Bio-One
Description: Disposal containers, PP, yellow, non-sterile, are safe disposal means for needles, sharps and dangerous objects.
UOM: 1 * 30 Pce
Fournisseur: HEATHROW
Description: This sharps container provides safe disposal of syringes, needles and other small sharps. Easy to use and transport.
Fournisseur: B. Braun
Description: Medibox® containers are suitable for easy and safe disposal of all kinds of medical sharps. Consist of diverse ports for disposal without contact. Com...
Numéro de catalogue: (129-1054)
Fournisseur: Synergy Health
Description: All SHARPAK™ Code ORANGE sharps containers feature orange coloured closures and are recommended for the segregation, collection and disposal of used a...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (DELT232806)
Fournisseur: DELTALAB
Description: Manufactured in PP, these containers are also shockproof, perforation and solvents resistant.
UOM: 1 * 100 Pce
Numéro de catalogue: (LPIT138013)
Fournisseur: LP ITALIANA SPA
Description: Sharp disposal container, plastic, with special lid for the extraction of needles.
UOM: 1 * 40 Pce
Numéro de catalogue: (SARS77.3899.060)
Fournisseur: SARSTEDT
Description: Box, made of PP, yellow/red. Secure and robust container for the disposal of infectious wastes that can be deactivated by autoclaving at 121 or 134 °C...
UOM: 1 * 120 Pce
Source d'approvisionnement du marché Il s'agit d'un élément MarketSource. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.
Fournisseur: SARSTEDT
Description: PP, yellow/red.
Numéro de catalogue: (SARS77.3890.002)
Fournisseur: SARSTEDT
Description: Boxes, made of PP, yellow/red. Secure sharp container with final closure in a handy size for doctors, nurses, rescue services- and ambulatory medical ...
UOM: 1 * 110 Pce
Source d'approvisionnement du marché Il s'agit d'un élément MarketSource. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom