Les filtres haute pureté Whatman Grade 40 de l'entreprise Cytiva sont des papiers à usage général pour l'analyse quantitative. Les filtres Grade 40 conviennent à de nombreuses applications de filtration analytique.
- Les filtres haute pureté contiennent au maximum 0,007% de cendres
- Un taux de rétention nominal moyen des particules de 8 µm
- Vitesse de filtration moyenne (Herzberg 340 s)
- Particulièrement utile pour les analyses gravimétriques
Les filtres haute pureté permettent une analyse précises dans les applications sensibles à de très faibles niveaux de contamination de fond et dans l'analyse gravimétrique précise où la teneur en cendres est susceptible d'influer sur les mesures de poids des échantillons brûlés.
Le papier sans cendres Whatman Grade 40 de Cytiva, de haute pureté, est adapté à:
- l'analyse des sols, lors de la séparation des matières solides des extraits aqueux
- la détermination quantitative des sédiments du lait
- une tilisation en tant que filtre de nettoyage pour les solutions avant la spectrométrie d'absorption atomique (AA)
- l'analyse des composants dans les ciments, les argiles, le fer et les produits sidérurgiques
- la collecte d'éléments traces et de radionucléides dans l'atmosphère
- Catalog No:
- 514-0580
- 516-4101
- 512-0308
- 514-0592
- WHAT10380006
- 514-0593
- WHAT10380005
- 514-0594
- WHAT10380004
- 514-0591
- 512-0310
- 512-0309
- 512-0312
- 512-0311
- 512-0314
- 512-0313
- 514-0579
- 512-0651
- 512-0315
- N°:
- 40
- 40
- 40
- 40
- 40 FF
- 40
- 40 FF
- 40
- 40 FF
- 40
- 40
- 40
- 40
- 40
- 40
- 40
- 40
- 40
- 40
- Poids:
- 95 g/m²
- 95 g/m²
- 95 g/m²
- 95 g/m²
- 95 g/m²
- 95 g/m²
- 95 g/m²
- 95 g/m²
- 95 g/m²
- 95 g/m²
- 95 g/m²
- 95 g/m²
- 95 g/m²
- 95 g/m²
- 95 g/m²
- 95 g/m²
- 95 g/m²
- 95 g/m²
- 95 g/m²
- Épaisseur:
- 210 µm
- 210 µm
- 210 µm
- 210 µm
- 210 µm
- 210 µm
- 210 µm
- 210 µm
- 210 µm
- 210 µm
- 210 µm
- 210 µm
- 210 µm
- 210 µm
- 210 µm
- 210 µm
- 210 µm
- 210 µm
- 210 µm
- Rétention de particules:
- 8 µm
- 8 µm
- 8 µm
- 8 µm
- 8 µm
- 8 µm
- 8 µm
- 8 µm
- 8 µm
- 8 µm
- 8 µm
- 8 µm
- 8 µm
- 8 µm
- 8 µm
- 8 µm
- 8 µm
- 8 µm
- 8 µm
- Vitesse de filtration:
- 340 s (Herzberg)
- 340 s (Herzberg)
- 340 s (Herzberg)
- 340 s (Herzberg)
- 340 s (Herzberg)
- 340 s (Herzberg)
- 340 s (Herzberg)
- 340 s (Herzberg)
- 340 s (Herzberg)
- 340 s (Herzberg)
- 340 s (Herzberg)
- 340 s (Herzberg)
- 340 s (Herzberg)
- 340 s (Herzberg)
- 340 s (Herzberg)
- 340 s (Herzberg)
- 340 s (Herzberg)
- 340 s (Herzberg)
- 340 s (Herzberg)
- Teneur en cendre:
- 0,007%
- 0,007%
- 0,007%
- 0,007%
- 0,007%
- 0,007%
- 0,007%
- 0,007%
- 0,007%
- 0,007%
- 0,007%
- 0,007%
- 0,007%
- 0,007%
- 0,007%
- 0,007%
- 0,007%
- 0,007%
- 0,007%
- Débit d'air:
- 21 s/100 ml/6,5 cm²
- 21 s/100 ml/6,5 cm²
- 21 s/100 ml/6,5 cm²
- 21 s/100 ml/6,5 cm²
- 21 s/100 ml/6,5 cm²
- 21 s/100 ml/6,5 cm²
- 21 s/100 ml/6,5 cm²
- 21 s/100 ml/6,5 cm²
- 21 s/100 ml/6,5 cm²
- 21 s/100 ml/6,5 cm²
- 21 s/100 ml/6,5 cm²
- 21 s/100 ml/6,5 cm²
- 21 s/100 ml/6,5 cm²
- 21 s/100 ml/6,5 cm²
- 21 s/100 ml/6,5 cm²
- 21 s/100 ml/6,5 cm²
- 21 s/100 ml/6,5 cm²
- 21 s/100 ml/6,5 cm²
- 21 s/100 ml/6,5 cm²
Plain filters
- SeqN°TailleCdt
Specifications
N°40Environmentally PreferablePoids95 g/m²Épaisseur210 µmRétention de particules8 µmVitesse de filtration340 s (Herzberg)Teneur en cendre0,007%Débit d'air21 s/100 ml/6,5 cm²Specifications
N°40Environmentally PreferablePoids95 g/m²Épaisseur210 µmRétention de particules8 µmVitesse de filtration340 s (Herzberg)Teneur en cendre0,007%Débit d'air21 s/100 ml/6,5 cm²Specifications
N°40Environmentally PreferablePoids95 g/m²Épaisseur210 µmRétention de particules8 µmVitesse de filtration340 s (Herzberg)Teneur en cendre0,007%Débit d'air21 s/100 ml/6,5 cm²Specifications
N°40Environmentally PreferablePoids95 g/m²Épaisseur210 µmRétention de particules8 µmVitesse de filtration340 s (Herzberg)Teneur en cendre0,007%Débit d'air21 s/100 ml/6,5 cm²Specifications
N°40Environmentally PreferablePoids95 g/m²Épaisseur210 µmRétention de particules8 µmVitesse de filtration340 s (Herzberg)Teneur en cendre0,007%Débit d'air21 s/100 ml/6,5 cm²Specifications
N°40Environmentally PreferablePoids95 g/m²Épaisseur210 µmRétention de particules8 µmVitesse de filtration340 s (Herzberg)Teneur en cendre0,007%Débit d'air21 s/100 ml/6,5 cm²Specifications
N°40Environmentally PreferablePoids95 g/m²Épaisseur210 µmRétention de particules8 µmVitesse de filtration340 s (Herzberg)Teneur en cendre0,007%Débit d'air21 s/100 ml/6,5 cm²Specifications
N°40Environmentally PreferablePoids95 g/m²Épaisseur210 µmRétention de particules8 µmVitesse de filtration340 s (Herzberg)Teneur en cendre0,007%Débit d'air21 s/100 ml/6,5 cm²Specifications
N°40Environmentally PreferablePoids95 g/m²Épaisseur210 µmRétention de particules8 µmVitesse de filtration340 s (Herzberg)Teneur en cendre0,007%Débit d'air21 s/100 ml/6,5 cm²Specifications
N°40Environmentally PreferablePoids95 g/m²Épaisseur210 µmRétention de particules8 µmVitesse de filtration340 s (Herzberg)Teneur en cendre0,007%Débit d'air21 s/100 ml/6,5 cm²Specifications
N°40Environmentally PreferablePoids95 g/m²Épaisseur210 µmRétention de particules8 µmVitesse de filtration340 s (Herzberg)Teneur en cendre0,007%Débit d'air21 s/100 ml/6,5 cm²Specifications
N°40Environmentally PreferablePoids95 g/m²Épaisseur210 µmRétention de particules8 µmVitesse de filtration340 s (Herzberg)Teneur en cendre0,007%Débit d'air21 s/100 ml/6,5 cm²Specifications
N°40Environmentally PreferablePoids95 g/m²Épaisseur210 µmRétention de particules8 µmVitesse de filtration340 s (Herzberg)Teneur en cendre0,007%Débit d'air21 s/100 ml/6,5 cm²Specifications
N°40Environmentally PreferablePoids95 g/m²Épaisseur210 µmRétention de particules8 µmVitesse de filtration340 s (Herzberg)Teneur en cendre0,007%Débit d'air21 s/100 ml/6,5 cm²Specifications
N°40Environmentally PreferablePoids95 g/m²Épaisseur210 µmRétention de particules8 µmVitesse de filtration340 s (Herzberg)Teneur en cendre0,007%Débit d'air21 s/100 ml/6,5 cm²Specifications
N°40Environmentally PreferablePoids95 g/m²Épaisseur210 µmRétention de particules8 µmVitesse de filtration340 s (Herzberg)Teneur en cendre0,007%Débit d'air21 s/100 ml/6,5 cm²
Folded filters
- SeqN°TailleCdt
Specifications
N°40 FFEnvironmentally PreferablePoids95 g/m²Épaisseur210 µmRétention de particules8 µmVitesse de filtration340 s (Herzberg)Teneur en cendre0,007%Débit d'air21 s/100 ml/6,5 cm²Specifications
N°40 FFEnvironmentally PreferablePoids95 g/m²Épaisseur210 µmRétention de particules8 µmVitesse de filtration340 s (Herzberg)Teneur en cendre0,007%Débit d'air21 s/100 ml/6,5 cm²Specifications
N°40 FFEnvironmentally PreferablePoids95 g/m²Épaisseur210 µmRétention de particules8 µmVitesse de filtration340 s (Herzberg)Teneur en cendre0,007%Débit d'air21 s/100 ml/6,5 cm²