Filtres quantitatifs, grades durcis à faible teneur en cendres, grade 54
Le papier filtre quantitatif Whatman Grade 54 durci à faible teneur en cendres pour la filtration sur entonnoir Büchner et sur entonnoir Hirsch permet une filtration rapide par aspiration sous vide pour les applications de recristallisation.
- Taux de rétention nominale des particules plus élevé (22 µm) que les papiers filtres à entonnoir Buchner comparables
- Vitesse de filtration rapide (vitesse de filtration Herzberg 39 s)
- Haute pureté (0,015% de cendres maximum)
- Traité à l'acide pour une haute résistance à l'humidité et aux produits chimiques
- Durci pour minimiser la perte de fibres
Ce papier filtre rapide dur, lisse et à haute résistance à l'humidité de grade 54 permet la collecte de précipités grossiers et gélatineux avec un déchiquetage minimal des fibres, même lorsqu'il est mouillé.
- Catalog No:
- 512-0349
- 512-0348
- 512-0351
- 512-0350
- 512-0352
- 516-1150
- 512-0346
- 512-0628
- 512-0345
- 516-5102
- 512-0347
- N°:
- 54
- 54
- 54
- 54
- 54
- 54
- 54
- 54
- 54
- 54
- 54
- Poids:
- 92 g/m²
- 92 g/m²
- 92 g/m²
- 92 g/m²
- 92 g/m²
- 90 g/m²
- 92 g/m²
- 90 g/m²
- 90 g/m²
- 90 g/m²
- 92 g/m²
- Épaisseur:
- 185 µm
- 185 µm
- 185 µm
- 185 µm
- 185 µm
- 185 µm
- 185 µm
- 185 µm
- 185 µm
- 185 µm
- 185 µm
- Rétention de particules:
- 22 µm
- 22 µm
- 22 µm
- 22 µm
- 22 µm
- 22 µm
- 22 µm
- 22 µm
- 22 µm
- 22 µm
- 22 µm
- Vitesse de filtration:
- 39 s (Herzberg)
- 39 s (Herzberg)
- 39 s (Herzberg)
- 39 s (Herzberg)
- 39 s (Herzberg)
- 39 s (Herzberg)
- 39 s (Herzberg)
- 39 s (Herzberg)
- 39 s (Herzberg)
- 39 s (Herzberg)
- 39 s (Herzberg)
- Teneur en cendre:
- 0,015%
- 0,015%
- 0,015%
- 0,015%
- 0,015%
- 0,015%
- 0,015%
- 0,015%
- 0,015%
- 0,015%
- 0,015%
- Débit d'air:
- 3 s/100 ml/6,5 cm²
- 3 s/100 ml/6,5 cm²
- 3 s/100 ml/6,5 cm²
- 3 s/100 ml/6,5 cm²
- 3 s/100 ml/6,5 cm²
- 3 s/100 ml/6,5 cm²
- 3 s/100 ml/6,5 cm²
- 3 s/100 ml/6,5 cm²
- 3 s/100 ml/6,5 cm²
- 3 s/100 ml/6,5 cm²
- 3 s/100 ml/6,5 cm²
- SeqN°TailleCdt
Specifications
N°54Environmentally PreferablePoids90 g/m²Épaisseur185 µmRétention de particules22 µmVitesse de filtration39 s (Herzberg)Teneur en cendre0,015%Débit d'air3 s/100 ml/6,5 cm²Specifications
N°54Environmentally PreferablePoids92 g/m²Épaisseur185 µmRétention de particules22 µmVitesse de filtration39 s (Herzberg)Teneur en cendre0,015%Débit d'air3 s/100 ml/6,5 cm²Specifications
N°54Environmentally PreferablePoids92 g/m²Épaisseur185 µmRétention de particules22 µmVitesse de filtration39 s (Herzberg)Teneur en cendre0,015%Débit d'air3 s/100 ml/6,5 cm²Specifications
N°54Environmentally PreferablePoids92 g/m²Épaisseur185 µmRétention de particules22 µmVitesse de filtration39 s (Herzberg)Teneur en cendre0,015%Débit d'air3 s/100 ml/6,5 cm²Specifications
N°54Environmentally PreferablePoids92 g/m²Épaisseur185 µmRétention de particules22 µmVitesse de filtration39 s (Herzberg)Teneur en cendre0,015%Débit d'air3 s/100 ml/6,5 cm²Specifications
N°54Environmentally PreferablePoids92 g/m²Épaisseur185 µmRétention de particules22 µmVitesse de filtration39 s (Herzberg)Teneur en cendre0,015%Débit d'air3 s/100 ml/6,5 cm²Specifications
N°54Environmentally PreferablePoids92 g/m²Épaisseur185 µmRétention de particules22 µmVitesse de filtration39 s (Herzberg)Teneur en cendre0,015%Débit d'air3 s/100 ml/6,5 cm²Specifications
N°54Environmentally PreferablePoids92 g/m²Épaisseur185 µmRétention de particules22 µmVitesse de filtration39 s (Herzberg)Teneur en cendre0,015%Débit d'air3 s/100 ml/6,5 cm²Specifications
N°54Environmentally PreferablePoids90 g/m²Épaisseur185 µmRétention de particules22 µmVitesse de filtration39 s (Herzberg)Teneur en cendre0,015%Débit d'air3 s/100 ml/6,5 cm²Specifications
N°54Environmentally PreferablePoids90 g/m²Épaisseur185 µmRétention de particules22 µmVitesse de filtration39 s (Herzberg)Teneur en cendre0,015%Débit d'air3 s/100 ml/6,5 cm²- 512-06281454-9171154460×570 mm1001 * 100 ST1 090,00 €
Specifications
N°54Environmentally PreferablePoids90 g/m²Épaisseur185 µmRétention de particules22 µmVitesse de filtration39 s (Herzberg)Teneur en cendre0,015%Débit d'air3 s/100 ml/6,5 cm²