Order Entry
Glass microfibre filters with binder, grade GF 92, Whatman™
undefined
Glass microfibre filters with binder, grade GF 92, Whatman™
  • Catalog No:
  • 514-3816
  • 514-3817
  • 514-3819
  • 514-3818
  • 514-3821
  • 514-3814
  • N°:
  • GF 92
  • GF 92
  • GF 92
  • GF 92
  • GF 92
  • GF 92
  • Poids:
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • Épaisseur:
  • 350 µm
  • 350 µm
  • 350 µm
  • 350 µm
  • 350 µm
  • 350 µm
  • Débit d'air:
  • 27 s/100 ml/1,56 cm²
  • 27 s/100 ml/1,56 cm²
  • 27 s/100 ml/1,56 cm²
  • 27 s/100 ml/1,56 cm²
  • 27 s/100 ml/1,56 cm²
  • 27 s/100 ml/1,56 cm²
  • Max. temperature:
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  •  
    Seq
    Taille
    Cdt
  • 514-3814
    10421019
    01
    GF 92
    42 mm
    200
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 159,00 €
    159,00 €
    1 * 200 ST
       159,00 €
    Specifications
    GF 92
    Environmentally Preferable
    Poids
    70 g/m²
    Épaisseur
    350 µm
    Débit d'air
    27 s/100 ml/1,56 cm²
    Max. temperature
    500 °C
  • 514-3816
    10421026
    21
    GF 92
    47 mm
    200
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 171,00 €
    171,00 €
    1 * 200 ST
       171,00 €
    Specifications
    GF 92
    Environmentally Preferable
    Poids
    70 g/m²
    Épaisseur
    350 µm
    Débit d'air
    27 s/100 ml/1,56 cm²
    Max. temperature
    500 °C
  • 514-3817
    10421030
    22
    GF 92
    50 mm
    200
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 174,00 €
    174,00 €
    1 * 200 ST
       174,00 €
    Specifications
    GF 92
    Environmentally Preferable
    Poids
    70 g/m²
    Épaisseur
    350 µm
    Débit d'air
    27 s/100 ml/1,56 cm²
    Max. temperature
    500 °C
  • 514-3818
    10421043
    23
    GF 92
    100 mm
    100
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 257,00 €
    257,00 €
    1 * 100 ST
       257,00 €
    Specifications
    GF 92
    Environmentally Preferable
    Poids
    70 g/m²
    Épaisseur
    350 µm
    Débit d'air
    27 s/100 ml/1,56 cm²
    Max. temperature
    500 °C
  • 514-3819
    10421057
    24
    GF 92
    135 mm
    100
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 405,00 €
    405,00 €
    1 * 100 ST
       405,00 €
    Specifications
    GF 92
    Environmentally Preferable
    Poids
    70 g/m²
    Épaisseur
    350 µm
    Débit d'air
    27 s/100 ml/1,56 cm²
    Max. temperature
    500 °C
  • 514-3821
    10421060
    25
    GF 92
    142 mm
    100
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 415,00 €
    415,00 €
    1 * 100 ST
       415,00 €
    Specifications
    GF 92
    Environmentally Preferable
    Poids
    70 g/m²
    Épaisseur
    350 µm
    Débit d'air
    27 s/100 ml/1,56 cm²
    Max. temperature
    500 °C