Imprimer
Réfractomètres portables, OPTi
Fournisseur: Bellingham + Stanley
635-0607EA 401 EUR
BELL38-51 BELL38-52 BELL38-53 BELL38-56
Réfractomètres portables, OPTi
Les OPTi sont des instruments conçus des applications en sciences de la vie.
  • Assiette du prisme peu profonde en acier inoxydable 316
  • Étalonnage du zéro à l'eau distillée
  • Compensation automatique de la température (ATC)
Information de livraison: Fournis avec deux piles, manuel multilingue, certificat d'étalonnage et mallette de protection.