Les bidons de transport étanches sont conçus pour transporter des échantillons à des températures cryogéniques, et ce en toute sécurité.
Paroi intérieure recouverte d'un matériau absorbant hydrophobe. Après saturation complète du matériau en azote liquide, les réservoirs sont prêts pour le transport des échantillons à des températures cryogéniques, et ce sans le moindre risque d'éclaboussures d'azote liquide, même si le bidon se renverse.
Le modèle DS-24 peut être équipé de cartouches d'absorbant amovibles, afin d'accroître la durée de préservation.
* Le DS-24 est fourni sans bidon, portoir ni cartouche (à commander séparément). Pour de plus informations sur la gamme, veuillez contactez votre agence VWR.
Certification: CE - Medical
Certifications: Certificat CE - Médical.
Les conteneurs ne sont pas conformes aux normes International Air Transport Regulations (IATA) pour le transport de substances infectieuses.