Imprimer
VWR®, Soupape de ventilation
Fournisseur: VWR
VWR®
590-0035EA 21.6 EUR
590-0035
VWR®, Soupape de ventilation
Vannes Vannes de régulation d'air
Cette soupape de ventilation combine les fonctions de vanne et de filtre. La ventilation se produit au cours de l'extraction; les vapeurs nocives de solvants sont bloquées, en même temps, la membrane de la vanne absorbe la poussière et les particules contaminées de l'air entrant. La soupape s'adapte également à vos bouchons VWR® existants.
La soupape de ventilation doit être remplacée tous les six mois afin d'assurer un fonctionnement optimal.