Certificats
Structure chimique
Données du fabricant
/
Belgium
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
0,00 €
Order Entry
Accueil
Histopaque®
Histopaque® 1077
Histopaque® 1077
Histopaque® 1077
ICNA0219083780
:
MP Biomedicals
:
Histopaque® 1077
ICNA0219083780
:
MP Biomedicals
:
110,00 €
1 * 100 mL
-
+
Cdt:
100 mL
Seq:
2440
Environmentally Preferable:
:
:
GHS07