Order Entry
Orion Star™ A329 Multi-Parameter Meter (pH/ISE/Conductivity/DO), Handheld
Orion Star™ A329 Multi-Parameter Meter (pH/ISE/Conductivity/DO), Handheld
undefined
Orion Star™ A329 Multi-Parameter Meter (pH/ISE/Conductivity/DO), Handheld
  • Catalog No:
  • 665-0282
  • 665-0281
  • Modèle:
  • A329
  • A329
  • pH - Gamme:
  • –2,000...+20,000
  • –2,000...+20,000
  • pH - Résolution:
  • 0,1 / 0,01 / 0,001
  • 0,1 / 0,01 / 0,001
  • Précision - pH:
  • ±0,002
  • ±0,002
  • pH - Étalonnage:
  • Up to 5 points; Automatic buffer recognition (USA/NIST and DIN)
  • Up to 5 points; Automatic buffer recognition (USA/NIST and DIN)
  • mV - Gamme:
  • ±2000,0
  • ±2000,0
  • mV - Résolution:
  • 0,1
  • 0,1
  • mV - Précision:
  • ±0,2 mV or 0,05%
  • ±0,2 mV or 0,05%
  • ISE Gamme:
  • 0,0001 - 19900
  • 0,0001 - 19900
  • ISE Résolution:
  • 0,0001 minimum, 1 to 3 significant digits (user selectable)
  • 0,0001 minimum, 1 to 3 significant digits (user selectable)
  • ISE Précision:
  • ±0,2 mV or ±0,05% of reading, whichever is greater
  • ±0,2 mV or ±0,05% of reading, whichever is greater
  • ISE Étalonnage:
  • Up to 5 points
  • Up to 5 points
  • ISE Unités:
  • ppm, M, mg/l, %, ppb, none
  • ppm, M, mg/l, %, ppb, none
  • Plage de conductivité:
  • 0,001 µS/cm - 3000 mS/cm
  • 0,001 µS/cm - 3000 mS/cm
  • Résolution de conductivité:
  • 0,001 μS minimum, auto ranging, up to 4 significant digits
  • 0,001 μS minimum, auto ranging, up to 4 significant digits
  • Précision de la conductivité:
  • ±0,5% of reading ±1 digit
  • ±0,5% of reading ±1 digit
  • Constante de cellule de conductivité:
  • 0,001 - 199,9 cm⁻¹
  • 0,001 - 199,9 cm⁻¹
  • Étalonnage de conductivité:
  • Up to 5 points
  • Up to 5 points
  • Température de référence de conductivité:
  • 5/10/15/20/25 °C
  • 5/10/15/20/25 °C
  • Résistivité - Plage:
  • 2 Ω/cm - 100 MΩ/cm
  • 2 Ω/cm - 100 MΩ/cm
  • Résistivité - Précision:
  • 0,5% of reading ±1 digit
  • 0,5% of reading ±1 digit
  • Détermination de la résistivité:
  • 1 ohm or 0,1 meg-ohm, auto ranging
  • 1 ohm or 0,1 meg-ohm, auto ranging
  • Salinité - Gamme:
  • 0,06 - 80,00 psu / 0,05 - 42,00 ppt
  • 0,06 - 80,00 psu / 0,05 - 42,00 ppt
  • Salinité - Résolution:
  • 0,01 psu or 0,01 ppt minimum, auto ranging
  • 0,01 psu or 0,01 ppt minimum, auto ranging
  • Salinité - Précision:
  • 0,5% of reading ±1 digit
  • 0,5% of reading ±1 digit
  • TDS - Gamme:
  • 0,001 - 200,0 ppm
  • 0,001 - 200,0 ppm
  • TDS - Résolution:
  • 0,001 ppm minimum, auto ranging, up to 4 significant digits
  • 0,001 ppm minimum, auto ranging, up to 4 significant digits
  • TDS - Précision:
  • 0,5% of reading ±1 digit
  • 0,5% of reading ±1 digit
  • TDS - Facteur de conversion:
  • Linear (0,02 - 9,99)
  • Linear (0,02 - 9,99)
  • OD Concentration:
  • 0 - 90 mg/L (polarographic); 0 - 50 mg/L (RDO)
  • 0 - 90 mg/L (polarographic); 0 - 50 mg/L (RDO)
  • Oxygène dissous - Résolution:
  • 0,1 / 0,01 mg/L
  • 0,1 / 0,01 mg/L
  • Oxygène dissous - saturation:
  • 0 - 600 % (polarographic); 0 - 500 % (RDO)
  • 0 - 600 % (polarographic); 0 - 500 % (RDO)
  • OD Précision:
  • Polarographic: ±0,2 mg/l or ±2% of reading, whichever is greater
    RDO: ±0,1 mg/l (up to 8 mg/), ±0,2 mg/l (8 - 20 mg/l), ±10% of reading (up to 50 mg/l)
  • Polarographic: ±0,2 mg/l or ±2% of reading, whichever is greater
    RDO: ±0,1 mg/l (up to 8 mg/), ±0,2 mg/l (8 - 20 mg/l), ±10% of reading (up to 50 mg/l)
  • OD Etalonnage:
  • Water-saturated air, air saturated water, manual (Winkler) and zero point
  • Water-saturated air, air saturated water, manual (Winkler) and zero point
  • Oxygène dissous - Gamme de pression barométrique:
  • Automatic or manual, 450 - 850 mmHg
  • Automatic or manual, 450 - 850 mmHg
  • Gamme de température:
  • –5,0...+105,0 °C (–5,0...+50,0 °C with DO)
  • –5,0...+105,0 °C (–5,0...+50,0 °C with DO)
  • Détermination dela température:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Exactitude de la températue:
  • ±0,1 °C
  • ±0,1 °C
  • Calibrage de température:
  • 1 point temperature offset calibration
  • 1 point temperature offset calibration
  • Compensation de température:
  • Automatic or manual
  • Automatic or manual
  • Gamme de pression:
  • 400 - 850 mm Hg
  • 400 - 850 mm Hg
  • Détermination de la pression:
  • 1 mm Hg
  • 1 mm Hg
  • Affichage:
  • Graphic LCD with backlight
  • Graphic LCD with backlight
  • Type de batterie:
  • 4 AA (included)
  • 4 AA (included)
  • Batterie - Durée de vie:
  • 800 hours
  • 800 hours
  • Alimentation:
  • AC adapter or 4 AA batteries
  • AC adapter or 4 AA batteries
  • Conformités:
  • IP 67
  • IP 67
  • Acquisition des données - Enregistrement:
  • Manual / Automatic with AUTO-READ™
  • Manual / Automatic with AUTO-READ™
  • Acquisition des données - Capacité:
  • 5000
  • 5000
  • Mémoire:
  • Non-volatile memory preserves data log, calibration log and meter settings
  • Non-volatile memory preserves data log, calibration log and meter settings
  • Langues:
  • English, Spanish, French, Italian, German and Chinese; Portuguese and Korean available with software update
  • English, Spanish, French, Italian, German and Chinese; Portuguese and Korean available with software update
  • Indice IP:
  • IP 67
  • IP 67
  • Connexions:
  • BNC, pin tip, 8- and 9-pin mini-DIN
  • BNC, pin tip, 8- and 9-pin mini-DIN
  • Sorties:
  • RS232, USB
  • RS232, USB
  • Entrée:
  • 3 measuring channels
  • 3 measuring channels
  • Alarme:
  • High/low limit alarm, calibration due alarm
  • High/low limit alarm, calibration due alarm
  • Nombre de canaux:
  • 3
  • 3
  • Étalonnage:
  • pH with calibration editing option, ion concentration (ISE) with calibration editing option, relativ
  • pH with calibration editing option, ion concentration (ISE) with calibration editing option, relativ
  • Points d’étalonnage:
  • 1 point relative mV (RmV) mode, 1 point ORP mode
  • 1 point relative mV (RmV) mode, 1 point ORP mode
  • L×P×H:
  • 60×105×240 mm
  • 60×105×240 mm
  • Poids:
  • 0,5 kg
  • 0,5 kg
  •  
    Désignation
    Cdt
  • 665-0282
    STARA3295
    Handheld pH/ISE/conductivity/DO meter Orion Star A329, kit incl. pH electrode, conductivity cell and RDO optical sensor
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 3 810,00 €
    3 810,00 €
      30/06/2025
       30/06/2025
    1 * 1 ST
       3 810,00 €
    Accessories
    Specifications
    Modèle
    A329
    Environmentally Preferable
    pH - Gamme
    –2,000...+20,000
    pH - Résolution
    0,1 / 0,01 / 0,001
    Précision - pH
    ±0,002
    pH - Étalonnage
    Up to 5 points; Automatic buffer recognition (USA/NIST and DIN)
    mV - Gamme
    ±2000,0
    mV - Résolution
    0,1
    mV - Précision
    ±0,2 mV or 0,05%
    ISE Gamme
    0,0001 - 19900
    ISE Résolution
    0,0001 minimum, 1 to 3 significant digits (user selectable)
    ISE Précision
    ±0,2 mV or ±0,05% of reading, whichever is greater
    ISE Étalonnage
    Up to 5 points
    ISE Unités
    ppm, M, mg/l, %, ppb, none
    Plage de conductivité
    0,001 µS/cm - 3000 mS/cm
    Résolution de conductivité
    0,001 μS minimum, auto ranging, up to 4 significant digits
    Précision de la conductivité
    ±0,5% of reading ±1 digit
    Constante de cellule de conductivité
    0,001 - 199,9 cm⁻¹
    Étalonnage de conductivité
    Up to 5 points
    Température de référence de conductivité
    5/10/15/20/25 °C
    Résistivité - Plage
    2 Ω/cm - 100 MΩ/cm
    Résistivité - Précision
    0,5% of reading ±1 digit
    Détermination de la résistivité
    1 ohm or 0,1 meg-ohm, auto ranging
    Salinité - Gamme
    0,06 - 80,00 psu / 0,05 - 42,00 ppt
    Salinité - Résolution
    0,01 psu or 0,01 ppt minimum, auto ranging
    Salinité - Précision
    0,5% of reading ±1 digit
    TDS - Gamme
    0,001 - 200,0 ppm
    TDS - Résolution
    0,001 ppm minimum, auto ranging, up to 4 significant digits
    TDS - Précision
    0,5% of reading ±1 digit
    TDS - Facteur de conversion
    Linear (0,02 - 9,99)
    OD Concentration
    0 - 90 mg/L (polarographic); 0 - 50 mg/L (RDO)
    Oxygène dissous - Résolution
    0,1 / 0,01 mg/L
    Oxygène dissous - saturation
    0 - 600 % (polarographic); 0 - 500 % (RDO)
    OD Précision
    Polarographic: ±0,2 mg/l or ±2% of reading, whichever is greater
    RDO: ±0,1 mg/l (up to 8 mg/), ±0,2 mg/l (8 - 20 mg/l), ±10% of reading (up to 50 mg/l)
    OD Etalonnage
    Water-saturated air, air saturated water, manual (Winkler) and zero point
    Oxygène dissous - Gamme de pression barométrique
    Automatic or manual, 450 - 850 mmHg
    Gamme de température
    –5,0...+105,0 °C (–5,0...+50,0 °C with DO)
    Détermination dela température
    0,1 °C
    Exactitude de la températue
    ±0,1 °C
    Calibrage de température
    1 point temperature offset calibration
    Compensation de température
    Automatic or manual
    Gamme de pression
    400 - 850 mm Hg
    Détermination de la pression
    1 mm Hg
    Affichage
    Graphic LCD with backlight
    Type de batterie
    4 AA (included)
    Batterie - Durée de vie
    800 hours
    Alimentation
    AC adapter or 4 AA batteries
    Conformités
    IP 67
    Acquisition des données - Enregistrement
    Manual / Automatic with AUTO-READ™
    Acquisition des données - Capacité
    5000
    Mémoire
    Non-volatile memory preserves data log, calibration log and meter settings
    Langues
    English, Spanish, French, Italian, German and Chinese; Portuguese and Korean available with software update
    Indice IP
    IP 67
    Connexions
    BNC, pin tip, 8- and 9-pin mini-DIN
    Sorties
    RS232, USB
    Entrée
    3 measuring channels
    Alarme
    High/low limit alarm, calibration due alarm
    Nombre de canaux
    3
    Étalonnage
    pH with calibration editing option, ion concentration (ISE) with calibration editing option, relativ
    Points d’étalonnage
    1 point relative mV (RmV) mode, 1 point ORP mode
    L×P×H
    60×105×240 mm
    Poids
    0,5 kg
  • 665-0281
    STARA3290
    Handheld pH/ISE/conductivity/DO meter Orion Star A329, instrument alone
    1
    1 * 1 Pce
    1 * 1 Pce - 2 530,00 €
    2 530,00 €
    1 * 1 Pce
       2 530,00 €
    Accessories
    Specifications
    Modèle
    A329
    Environmentally Preferable
    pH - Gamme
    –2,000...+20,000
    pH - Résolution
    0,1 / 0,01 / 0,001
    Précision - pH
    ±0,002
    pH - Étalonnage
    Up to 5 points; Automatic buffer recognition (USA/NIST and DIN)
    mV - Gamme
    ±2000,0
    mV - Résolution
    0,1
    mV - Précision
    ±0,2 mV or 0,05%
    ISE Gamme
    0,0001 - 19900
    ISE Résolution
    0,0001 minimum, 1 to 3 significant digits (user selectable)
    ISE Précision
    ±0,2 mV or ±0,05% of reading, whichever is greater
    ISE Étalonnage
    Up to 5 points
    ISE Unités
    ppm, M, mg/l, %, ppb, none
    Plage de conductivité
    0,001 µS/cm - 3000 mS/cm
    Résolution de conductivité
    0,001 μS minimum, auto ranging, up to 4 significant digits
    Précision de la conductivité
    ±0,5% of reading ±1 digit
    Constante de cellule de conductivité
    0,001 - 199,9 cm⁻¹
    Étalonnage de conductivité
    Up to 5 points
    Température de référence de conductivité
    5/10/15/20/25 °C
    Résistivité - Plage
    2 Ω/cm - 100 MΩ/cm
    Résistivité - Précision
    0,5% of reading ±1 digit
    Détermination de la résistivité
    1 ohm or 0,1 meg-ohm, auto ranging
    Salinité - Gamme
    0,06 - 80,00 psu / 0,05 - 42,00 ppt
    Salinité - Résolution
    0,01 psu or 0,01 ppt minimum, auto ranging
    Salinité - Précision
    0,5% of reading ±1 digit
    TDS - Gamme
    0,001 - 200,0 ppm
    TDS - Résolution
    0,001 ppm minimum, auto ranging, up to 4 significant digits
    TDS - Précision
    0,5% of reading ±1 digit
    TDS - Facteur de conversion
    Linear (0,02 - 9,99)
    OD Concentration
    0 - 90 mg/L (polarographic); 0 - 50 mg/L (RDO)
    Oxygène dissous - Résolution
    0,1 / 0,01 mg/L
    Oxygène dissous - saturation
    0 - 600 % (polarographic); 0 - 500 % (RDO)
    OD Précision
    Polarographic: ±0,2 mg/l or ±2% of reading, whichever is greater
    RDO: ±0,1 mg/l (up to 8 mg/), ±0,2 mg/l (8 - 20 mg/l), ±10% of reading (up to 50 mg/l)
    OD Etalonnage
    Water-saturated air, air saturated water, manual (Winkler) and zero point
    Oxygène dissous - Gamme de pression barométrique
    Automatic or manual, 450 - 850 mmHg
    Gamme de température
    –5,0...+105,0 °C (–5,0...+50,0 °C with DO)
    Détermination dela température
    0,1 °C
    Exactitude de la températue
    ±0,1 °C
    Calibrage de température
    1 point temperature offset calibration
    Compensation de température
    Automatic or manual
    Gamme de pression
    400 - 850 mm Hg
    Détermination de la pression
    1 mm Hg
    Affichage
    Graphic LCD with backlight
    Type de batterie
    4 AA (included)
    Batterie - Durée de vie
    800 hours
    Alimentation
    AC adapter or 4 AA batteries
    Conformités
    IP 67
    Acquisition des données - Enregistrement
    Manual / Automatic with AUTO-READ™
    Acquisition des données - Capacité
    5000
    Mémoire
    Non-volatile memory preserves data log, calibration log and meter settings
    Langues
    English, Spanish, French, Italian, German and Chinese; Portuguese and Korean available with software update
    Indice IP
    IP 67
    Connexions
    BNC, pin tip, 8- and 9-pin mini-DIN
    Sorties
    RS232, USB
    Entrée
    3 measuring channels
    Alarme
    High/low limit alarm, calibration due alarm
    Nombre de canaux
    3
    Étalonnage
    pH with calibration editing option, ion concentration (ISE) with calibration editing option, relativ
    Points d’étalonnage
    1 point relative mV (RmV) mode, 1 point ORP mode
    L×P×H
    60×105×240 mm
    Poids
    0,5 kg