Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Détecteurs de fuites de gaz
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/19/21655219.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Vue liste Vue simple
Trier par:
Numéro de catalogue: (PERCN9306074)
Fournisseur:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Description:   The MiniTemp MT4 is capable of displaying thermal measurement readings using easy point and shot infrared technology in a pocket size configuration.
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (PERCN9306089)
Fournisseur:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Description:   Conçu pour les systèmes de chromatographie en phase gazeuse (GC), il détecte les fuites minuscules de tout gaz avec une conductivité thermique différe...
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (HYPE66002-001)
Fournisseur:  Thermo Scientific
Description:   This handheld instrument can detect minute leaks of laboratory gases.
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (151-0187)
Fournisseur:  DRAEGER
Description:   Cet indicateur de reflux d'air pour applications spéciales peut s'utiliser pour toutes les opérations de détection d'air.
UOM:  1 * 1 KIT
Numéro de catalogue: (TEST0632.3511)
Fournisseur:  TESTO
Description:   This gas analyser is designed to control emission measurements of different measuring and analysis applications, also suited for complex data compilat...
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (TEST0632.3162)
Fournisseur:  TESTO
Description:   Gas detection, Optical and audible alarm, 6 hours (rechargeable), NiMH, 20 - 80, -5...+50
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  TESTO
Description:   Escaping CO gases pose a risk of poisoning, the 315-3 constantly checks the level of CO and CO₂ in ambient air.
Numéro de catalogue: (TEST0632.0316)
Fournisseur:  TESTO
Description:   Audible, visual 360° flashing LED. Max. 200 ppm LED: Yellow - Max. 10000 ppm LED: Red, More than five hours, Alkali manganese IEC 6LR61, −20…+50
UOM:  1 * 1 Pce
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 10
  1  2  Suivant 
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping