Order Entry
Gants en nitrile, Showa 7585
Gants en nitrile, Showa 7585
 :  Showa
undefined
Gants en nitrile, Showa 7585
 :  Showa
  • Catalog No:
  • 112-5935
  • BEST7585/XXL
  • 112-5936
  • 112-5938
  • 112-5937
  • Modèle:
  • Showa 7585
  • Showa 7585
  • Showa 7585
  • Showa 7585
  • Showa 7585
  • Ambidextre/anatomique:
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Usage unique/Réutilisable:
  • Usage unique
  • Usage unique
  • Usage unique
  • Usage unique
  • Usage unique
  • Latex/Sans latex:
  • Sans latex
  • Sans latex
  • Sans latex
  • Sans latex
  • Sans latex
  • Poudrés/Non poudrés:
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Finition:
  • Textured finish on fingertips
  • Textured finish on fingertips
  • Textured finish on fingertips
  • Textured finish on fingertips
  • Textured finish on fingertips
  • Norme EN:
  • EN 455, EN ISO 374-1 Type B (JKL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2001X)
  • EN 455, EN ISO 374-1 Type B (JKL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2001X)
  • EN 455, EN ISO 374-1 Type B (JKL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2001X)
  • EN 455, EN ISO 374-1 Type B (JKL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2001X)
  • EN 455, EN ISO 374-1 Type B (JKL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2001X)
  • Convient au contact alimentaire:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  •  
    Désignation
    Taille du gant
    Couleur
    Longueur
    Épaisseur
    Emballage
  • 112-5937
    7585/S
    S
    bleu
    300 mm
    0,20 mm
    50/box
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 41,30 €
    41,30 €
    1 * 50 ST
       41,30 €
    Specifications
    Modèle
    Showa 7585
    Ambidextre/anatomique
    Ambidextres
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    Usage unique
    Latex/Sans latex
    Sans latex
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Finition
    Textured finish on fingertips
    Norme EN
    EN 455, EN ISO 374-1 Type B (JKL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2001X)
    Convient au contact alimentaire
    +
  • 112-5936
    7585/M
    M
    bleu
    300 mm
    0,20 mm
    50/box
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 41,30 €
    41,30 €
    1 * 50 ST
       41,30 €
    Specifications
    Modèle
    Showa 7585
    Ambidextre/anatomique
    Ambidextres
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    Usage unique
    Latex/Sans latex
    Sans latex
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Finition
    Textured finish on fingertips
    Norme EN
    EN 455, EN ISO 374-1 Type B (JKL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2001X)
    Convient au contact alimentaire
    +
  • 112-5935
    7585/L
    L
    bleu
    300 mm
    0,20 mm
    50/box
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 41,30 €
    41,30 €
    1 * 50 ST
       41,30 €
    Specifications
    Modèle
    Showa 7585
    Ambidextre/anatomique
    Ambidextres
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    Usage unique
    Latex/Sans latex
    Sans latex
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Finition
    Textured finish on fingertips
    Norme EN
    EN 455, EN ISO 374-1 Type B (JKL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2001X)
    Convient au contact alimentaire
    +
  • 112-5938
    7585/XL
    XL
    bleu
    300 mm
    0,20 mm
    50/boîte
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 41,30 €
    41,30 €
    1 * 50 ST
       41,30 €
    Specifications
    Modèle
    Showa 7585
    Ambidextre/anatomique
    Ambidextres
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    Usage unique
    Latex/Sans latex
    Sans latex
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Finition
    Textured finish on fingertips
    Norme EN
    EN 455, EN ISO 374-1 Type B (JKL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2001X)
    Convient au contact alimentaire
    +
  • BEST7585/XXL
    7585/XXL
    XXL
    bleu
    300 mm
    0,20 mm
    50/box
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 41,30 €
    41,30 €
    1 * 50 ST
       41,30 €
    Specifications
    Modèle
    Showa 7585
    Ambidextre/anatomique
    Ambidextres
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    Usage unique
    Latex/Sans latex
    Sans latex
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Finition
    Textured finish on fingertips
    Norme EN
    EN 455, EN ISO 374-1 Type B (JKL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2001X)
    Convient au contact alimentaire
    +