Imprimer
Témoins de différence XE
Fournisseur: Avantor
J.T.Baker®
3733.EA 36.6 EUR
3733. 3732. 3731.
Témoins de différence XE
Systèmes de diagnostic clinique Clinical Reagents and Kits
Le témoin de différence XE est une préparation de contrôle du sang complet à trois niveaux conçue pour être utilisée en hémocytométrie afin de vérifier quotidiennement l’exactitude et la précision des appareils d'analyses cellulaires ainsi que les procédures manuelles d'analyse.
  • Ils sont constitués d'érythrocytes humains, de leucocytes de mammifères et de plaquettes
  • Ces cellules sont en suspension dans un liquide identique au plasma
  • Avec des étiquettes à codes à barres pour le mode CQ automatique
Compatibles avec les appareils d'analyse Sysmex XE 2100 XS 1000i et XT 1800/2000.
Information de livraison: Fourni avec des fiches de valeur des tests.