Imprimer
Bouchons d'oreilles jetables, E-A-R™ Classic™ II
Fournisseur: 3M
E-A-R™ Classic™
111-1102EA 0 EUR
111-1102
Bouchons d'oreilles jetables, E-A-R™ Classic™ II
Bouchons d'oreille Bouchons d'oreilles à usage unique
Les bouchons d'oreilles E-A-R Classic II sont fabriqués à partir de mousse polymère souple absorbant l'énergie qui scelle efficacement le conduit auditif et assure un confort tout au long de la journée.
  • S'adapte à la plupart des conduits auditifs
  • Résistant à l'humidité, empêche le glissement dû à la transpiration
  • La surface rugueuse empêche le glissement et assure une protection fiable
  • La mousse sans danger dermatologique n'est pas irritante
SNR: 28 dB
Certifications: EN 352-2
Attention: * Taille unique.