Bandelettes indicatrices de pH
315052J
- Gamme pH:0 - 6,0
- Désignation:Indicator strips, non bleeding
- Environmentally Preferable:
- Cdt:100
Colorants indicateurs spéciaux sans saignement qui sont liés par liaison covalente au papier réactif, puis collés à des bandelettes en plastique.