Imprimer
Bandelettes de test de graisse, (LRSM)
Fournisseur: 3M
MMMAFETT200EA 349 EUR
MMMAFETT200
Bandelettes de test de graisse, (LRSM)
Tests pour aliments et boissons
La bandelette de test de graisse sert à déterminer la qualité de la graisse en mesurant les acides gras libres.
  • Fonctionnement à des températures jusqu'à 180 °C
  • Méthode de résolution simple et rapide
Ce test rapide peut être utilisé avec la même graisse et les mêmes aliments frits. Le résultat peut être facilement lu en env. 15 à 30 secondes, au moyen d'un changement de couleur.