Imprimer
Armoires de confinement de poudre, XIT, Bigneat
Fournisseur: Bigneat
XIT
135-1682EA 3110 EUR
135-1682 135-2024 135-1683 135-0657
Armoires de confinement de poudre, XIT, Bigneat
Hottes et coffrets Sorbonnes à extraction
F3 XIT : petites armoires de pesée:
Le boîtier du ventilateur en acier léger est recouvert d'époxy. Les panneaux transparents (de 6 mm) sont fabriqués en acrylique transparent, résistant à la corrosion et sont faciles à nettoyer. Parfaite pour une balance unique, cette armoire offre un très faible encombrement.
Compact et portable
La puissance du ventilateur offre des vitesses frontales optimales de 0,3 à 0,5 msˉ¹
Les armoires F3 XIT disposent d'un rabat d'accès à charnières
Informations de commande: les plateaux de base sont fournis avec les modèles XIT Plus. Ils sont en option avec le modèle F3 XIT-D et doivent être commandés séparément, le cas échéant. Veuillez nous contacter pour obtenir plus de détails.