Imprimer
Solution de nettoyage oculaire, pH neutre
Fournisseur: Plum Safety
118-1706EA 33.2 EUR
PLUM4746
Solution de nettoyage oculaire, pH neutre
Flacon contenant une solution tampon phosphate stérile 4,9% pour neutraliser les acides et alcalis en cas de contact avec les yeux.
  • Flacon équipé d'un gicleur permettant de distribuer le liquide rapidement et de manière homogène
  • Peut servir de recharge pour les stations de Plum
Temps de rinçage : environ 2 minutes
Durée de conservation : 3 ans