Associant la polyvalence d'une lingette en polyester de grande qualité à la sécurité d'un gant, la mitaine de base se place parfaitement sur un gant. Matériau NovaPoly avec mousse intérieure.
- Facilite le nettoyage autour des chariots, des étagères, des réservoirs et autres zones difficiles d'accès
- Donne plus de confiance et de dextérité dans les procédures de nettoyage dans la mesure où la mitaine est pratiquement attachée à la main de l'utilisateur
- Peut faire office de couche de protection sur des gants standard pour certaines applications de nettoyage dans le domaine de la construction et de la maintenance
- Taille unique
The Micronova PolyMitt™ Cleaning Mitt Wipes come in one standard size, designed to fit comfortably over a gloved hand, making it easier to clean around carts, shelving, tanks, tubing and other hard to clean areas in the cleanroom.
Available in a range of fabrics for specialised cleaning:
NovaPoly™ - 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
PolySorb™ - 100% textured polyester for residue removal and disinfectant dispersal
MegaTe×™ - 100% non-woven polyamide is absorbent with mild abrasive properties
Microfiber™ - 80% polyester, 20% polyamide is highly absorbent and effective wet or dry