VWR®, Applicateur de garniture de bouchon
732-3335
- Désignation:Applicateur de garniture de bouchon
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Cdt:1
Compact et portable, cet applicateur de garniture de bouchon est très facile à utiliser et ne nécessite qu’une seule opération du système pour produire une étanchéité précise et fiable sur une large gamme de microplaques de collecte et à puits peu profonds.
- Nécessite une pression minimale pour bouchonner, réduire la fatigue et les contraintes physiques répétitives
- Revêtement en poudre résistant aux déversements de produits chimiques