Order Entry
Standard hydrometers, M100
Standard hydrometers, M100
undefined
Standard hydrometers, M100
Informations sur le produit
  • Référence
    N° de fournisseur
    Seq
    Modèle
    Plage de mesure
    Division
    Longueur
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • ALLA3102MC06060BQP
    3102MC06060BQP
    01
    M100
    0,600 - 0,700 g/ml
    0,002 g/ml
    250 mm
    1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 27,70 €
    27,70 €
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    1 * 1 ST
       27,70 €
    Spécifications :
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • ALLA3102MC07060BQP
    3102MC07060BQP
    02
    M100
    0,700 - 0,800 g/ml
    0,002 g/ml
    250 mm
    1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 27,20 €
    27,20 €
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    1 * 1 ST
       27,20 €
    Spécifications :
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • ALLA3102MC08060BQP
    3102MC08060BQP
    03
    M100
    0,800 - 0,900 g/ml
    0,002 g/ml
    250 mm
    1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 27,80 €
    27,80 €
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    1 * 1 ST
       27,80 €
    Spécifications :
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • ALLA3102MC09060BQP
    3102MC09060BQP
    04
    M100
    0,900 - 1,000 g/ml
    0,002 g/ml
    250 mm
    1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 27,20 €
    27,20 €
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    1 * 1 ST
       27,20 €
    Spécifications :
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 614-1634
    3102MC10060MQP
    05
    M100
    1,000 - 1,100 g/ml
    0,002 g/ml
    250 mm
    1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 27,30 €
    27,30 €
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    1 * 1 ST
       27,30 €
    Spécifications :
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 614-1635
    3102MC11060MQP
    06
    M100
    1,100 - 1,200 g/ml
    0,002 g/ml
    250 mm
    1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 27,30 €
    27,30 €
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    1 * 1 ST
       27,30 €
    Spécifications :
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 614-1636
    3102MC12060MQP
    07
    M100
    1,200 - 1,300 g/ml
    0,002 g/ml
    250 mm
    1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 27,30 €
    27,30 €
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    1 * 1 ST
       27,30 €
    Spécifications :
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 614-1638
    3102MC14060MQP
    08
    M100
    1,400 - 1,500 g/ml
    0,002 g/ml
    250 mm
    1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 27,70 €
    27,70 €
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    1 * 1 ST
       27,70 €
    Spécifications :
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 614-1639
    3102MC15060MQP
    09
    M100
    1,500 - 1,600 g/ml
    0,002 g/ml
    250 mm
    1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 27,70 €
    27,70 €
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    1 * 1 ST
       27,70 €
    Spécifications :
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 614-1640
    3102MC16060MQP
    10
    M100
    1,600 - 1,700 g/ml
    0,002 g/ml
    250 mm
    1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 33,80 €
    33,80 €
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    1 * 1 ST
       33,80 €
    Spécifications :
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 614-1641
    3102MC17060MQP
    11
    M100
    1,700 - 1,800 g/ml
    0,002 g/ml
    250 mm
    1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 33,80 €
    33,80 €
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    1 * 1 ST
       33,80 €
    Spécifications :
    Specifications
    Environmentally Preferable