Imprimer
Votre recherche pour: Congélateurs de laboratoire/universels
24  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: Liebherr
Description: Freezers, Usage général/laboratoire, Congélateur vertical de laboratoire, MediLine, LGPv 6520,: −10...−35 °C, Capacité: 600 l,: extérieur: acier laqué: intérieur: acier inoxydable, Type de froid: Ventilé, Etagères/tiroirs: 4 grilles de rangement réglables, avec revêtement en plastique,: Dégivrage: Automatique, Alarme: Sonore et visuelle, Passage de câble: 1 Port d'accès, diam. de 8 mm pour sonde PT100 (non fournie), Affichage: Écran LCD tactile, Verrou de porte: Oui,: Type de volet: 1 porte,: l×p×h ext.: 700×830×2150 mm, Poids: 171 kg
Fournisseur: Liebherr
Description: Modèles de congélateurs industriels à dégivrage automatique.
Fournisseur: Liebherr
Description: Ces congélateurs à usage général avec refroidissement statique sont destinés au stockage de produits non critiques. Ces congélateurs armoires sont trè...
Numéro de catalogue: (LIEBGNP1066)
Fournisseur: Liebherr
Description: Ces congélateurs offrent le choix entre les modes nofrost, smartfrost ou stopfrost et apportent un maximum de fonctionnalité, avec la disponibilité de...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (LIEBFND7227)
Fournisseur: Liebherr
Description: NoFrost protects the freezer compartment from unwanted icing, which consumes a lot of energy and can be expensive. NoFrost means no more tedious and t...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (LBCP7949030)
Fournisseur: LABCONCO
Description: FreeZone® benchtop shell freezers provide a compact system for prefreezing samples for lyophilization.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Liebherr
Description: Les congélateurs sur pieds NoFrost sont conçus en acier inoxydable. Il est doté d'un système de refroidissement ventilé qui maintient une température ...
Numéro de catalogue: (LIEBFNF4605)
Fournisseur: Liebherr
Description: Simple, classic, high-quality, with its shiny white-painted surface, the Liebherr fits particularly well into its surroundings and transcends fashion ...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (LIEBFNC7277)
Fournisseur: Liebherr
Description: NoFrost protects the freezer compartment from unwanted icing, which consumes a lot of energy and can be expensive. The touch display enables easy and ...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Liebherr
Description: Congélateurs commerciaux à refroidissement statique.
Fournisseur: Liebherr
Description: Congélateurs pour l'hôtellerie et la restauration. Conservation fiable des aliments, même à des températures ambiantes allant jusqu'à +40 °C, avec une...
Fournisseur: Liebherr
Description: La série Performance sans lumière et la série Perfection avec l'éclairage frontal LED assurent une luminosité optimale des tiroirs même dans les envir...
Numéro de catalogue: (471-1028)
Fournisseur: Liebherr
Description: Il s'agit de congélateurs à usage général avec refroidissement statique - idéal pour le stockage de produits non critiques. Spacieux, à faible consomm...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Liebherr
Description: Congélateurs dont l'intérieur est exempt d'étincelles, spécialement conçus pour le stockage de substances explosives et hautement inflammables dans le...
Numéro de catalogue: (471-0483)
Fournisseur: Liebherr
Description: Ces congélateurs de laboratoire antidéflagrants sont dotés d'un système de refroidissement statique et d'un système de contrôle électronique garantiss...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: This pre-set, high-performance –30 °C plasma freezer with automatic defrost is designed to meet strict requirements established by the AABB for the st...
Energy Efficient
Safer Human and Environmental Health
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom