Imprimer
Votre recherche pour: Adaptateurs pour tubes filetés
11  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: Tube à filetage de vis, à fixer, avec filetage GL, Verre borosilicaté DURAN®, Filetage: GL 18, Ø ext. tube: 16 mm, Longueur totale: 100 mm
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Made of DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Made of DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Numéro de catalogue: (SCOT286262206)
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Made of DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
UOM: 1 * 100 Pce
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Description: Borosilicate glass 3.3.
Numéro de catalogue: (WITG0.182.315)
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Description: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (SMIT746/GL18)
Fournisseur: SMITH SCIENTIFIC LTD
Description: Borosilicate glass.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: SciLabware
Description: Made of borosilicate glas.
Fournisseur: SciLabware
Description: PYREX®, verre borosilicaté.
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom