Chambres de cellule VWR®, en polystyrène à usage universel de qualité médicale avec bouchon ventilé, parfaites pour la culture cellulaire à grande échelle.
Existe en versions 1, 2, 5 et 10 plateaux pour une évolution aisée
Surface traitée pour une adhérence et une croissance cellulaires optimales
La membrane hydrophobe (taille de pores de 0,22 µm) évite toute contamination potentielle durant les échanges gazeux.
N'absorbe pas les cytokines et facteurs de croissance ; permet la récupération des cellules par la méthode traditionnelle de digestion trypsique.