Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Huiles à immersion
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/44/12/22474412.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Vue liste Vue simple
Trier par:
Fournisseur:  Merck
Description:   Immersion media are used in conjunction with immersion objectives and are located between the surface of the specimen and the lens of the microscope. ...
Numéro de catalogue: (630-1808)
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   L'huile à immersion est utilisée pour augmenter la résolution d'un microscope.
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (A3494.0500)
Fournisseur:  PanReac AppliChem
Description:   Biochemical grade immersion oil for microscopy.
UOM:  1 * 500 ml
Numéro de catalogue: (MOTI1101001300011)
Fournisseur:  MOTIC
Description:   Accessory, Huile à immersion, 5 ml
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (VWRK610993)
Fournisseur:  KLINIPATH (PL)
Description:   An immersion oil used in microscopy, with high refractive index (RI) of 1,513 - 1,518.
UOM:  1 * 30 ml
Numéro de catalogue: (OLYMN5218600)
Fournisseur:  OLYMPUS OPTICAL
Description:   OIL IMMERSION IMMOIL-8CC1-2 1 * 1 Pce
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  ZEISS
Description:   Chemical accessory, Flacon de 100 ml d'huile à immersion
Numéro de catalogue: (630-0340)
Fournisseur:  ZEISS
Description:   Immersion oil 518 F oiler 20 ml according ISO 8036-1/2.
UOM:  1 * 20 ml
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 9
  1  2  Suivant 
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping