- Accueil
- Congélateurs
- Congélateurs ultra-basses températures
- Congélateurs à ultrabasse température, TSX
Congélateurs à ultrabasse température, TSX
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific™
471-1203EA
19284
EUR
471-1203
471-1206
471-1204
471-1205
Congélateurs à ultrabasse température, TSX
Congélateurs
Congélateurs ultra-basses températures
Les congélateurs à ultrabasse température et très haute performance de la série TSX Thermo Scientific™ sont dotés de fonctionnalités qui contribuent à atteindre les objectifs de durabilité sans compromettre les performances. La technologie d'entraînement V de cette série est conçue pour garantir une température uniforme qui s'adapte à l'environnement du laboratoire et qui permet de faire des économies d'énergie considérables. Désormais disponibles en quatre capacités, ces congélateurs à –80 °C maximisent la capacité de stockage en échantillons et permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie par rapport aux congélateurs à ultra basse température conventionnels/réfrigérants.
- Variation des pics des congélateurs à ultra-basse température et à faible consommation d'énergie : moins de 5 °C
- Température et événements enregistrés pendant toute la durée de vie du congélateur
- Conception repensée, interface utilisateur avec écran tactile capacitif (fonctionne même en utilisant des gants en latex)
- Supprime le besoin d'un enregistreur graphique séparé avec des fonctionnalités d'enregistrement et de cartographie de données de température, l'ensemble des données étant exportables grâce à un port USB intégré
- Fonctions de sécurité avancées : réglage de l'alarme, contrôleur protégé par mot de passe, portes compatibles avec les cadenas et entrée de carte d'accès en option
- Design ergonomique : poignée de porte confortable, écran tactile à hauteur des yeux et placement au niveau de l'étagère qui supprime le besoin de charger les portoirs au niveau du sol
- Assistant de configuration facile à utiliser, journaux d'enregistrement des événements, cartographie de la température et téléchargement des données
- Récupération après ouverture de la porte la plus rapide sur le marché : 17 minutes
- Meilleure uniformité de la température :<5,2 °C avec ouvertures de porte, <4,0 °C sans ouverture de porte
Conçu pour limiter l'impact environnemental :
Jusqu'à 70% de réduction de consommation d'énergie
Utilise moins de 8 kWh/jour, selon la taille
Produit moins d'émissions de chaleur dans l'environnement et permet de réduire les coûts de chauffage, de ventilation et de climatisation
Réfrigérants naturels conformes à la réglementation européenne relative aux gaz à effet de serre : R170 et R290
Respectueux de l'environnement, avec isolation en mousse expansée à l'eau
Production sur un site d'enfouissement zéro-déchet primé
Jusqu'à 70% de réduction de consommation d'énergie
Utilise moins de 8 kWh/jour, selon la taille
Produit moins d'émissions de chaleur dans l'environnement et permet de réduire les coûts de chauffage, de ventilation et de climatisation
Réfrigérants naturels conformes à la réglementation européenne relative aux gaz à effet de serre : R170 et R290
Respectueux de l'environnement, avec isolation en mousse expansée à l'eau
Production sur un site d'enfouissement zéro-déchet primé
Quatre capacités : boîte de 2"/5 cm de 400, 500, 600 et 700 pour répondre à plusieurs besoins de stockage et aux spécifications d'empreinte écologique du laboratoire.
Technologie d'entraînement V : alors que les réfrigérateurs conventionnels, les réfrigérateurs et les congélateurs haute performance utilisent des compresseurs à vitesse unique qui fonctionnent en continu, l'entraînement V de la série TSX fonctionne à des vitesses variables pour ajuster les performances de refroidissement aux conditions intérieures et extérieures du réfrigérateur ou du congélateur. Lorsqu'il est combiné avec le système de contrôle automatisé, cet entraînement à vitesse variable optimise la vitesse de fonctionnement des compresseurs en fonction des conditions actuelles. Lorsque l'ouverture de la porte est fréquente, ou lorsque des échantillons sont ajoutés au réfrigérateur ou au congélateur, le système de contrôle détecte l'activité et augmente la vitesse d'entraînement pour ramener rapidement les températures à la valeur définie. C'est notamment grâce à cette technologie innovante que la série TSX offre une vitesse de récupération exceptionnelle après ouverture de la porte, pour une plus grande tranquillité d'esprit des laboratoires à forte activité. Lorsque les conditions sont stables, par exemple lorsque l'appareil est en mode nuit ou week-end, l'entraînement tourne à faible vitesse, réduisant ainsi la consommation d'énergie tout en maintenant une température stable pour les échantillons.
Température : –50 to –86 °C.
Certifications: CE, ENERGYSTAR.
Informations sur les accessoires: Les options et accessoires installés sur site doivent être installés par un professionnel qualifié.
New Product
Limited Time Sale
Certains articles ci-dessous sont en promotion
Appel de prix
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart