Imprimer
Stéréomicroscope à zoom, VisiScope® SZT350-6
630-2721EA 1320 EUR
VWRI630-2721
Stéréomicroscope à zoom, VisiScope® SZT350-6
The SZT350-6 can be used for observations in advanced teaching, laboratory and industrial applications.
  • Greenough optical system
  • Pillar stand with rack, pinion system and ultra-flat base
  • Adjustable brightness for outstanding images
Pour des applications avancées d'enseignement, industrielles et de laboratoire.
Informations de commande: Set de nettoyage et maintenance est disponible.