Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (9)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Votre recherche pour:
Distributeurs de gants
17  results were found
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
  Vue liste Vue simple
Trier par:
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Portoirs en fil d'acier recouvert d'époxy.
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Supports en acrylique solide et transparent. Vous pouvez facilement voir la taille et le matériau des gants à l'intérieur.
Numéro de catalogue: (211-0371)
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Ce support mural pour boîtes de gants est fabriqué à partir de polystyrène avec additif Microban®.
UOM:  1 * 3 Pce
Numéro de catalogue: (611-3119)
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Portoir pour boîtes à gants en résine durable, résistant aux solutions de nettoyage agressives.
UOM:  1 * 3 Pce
Fournisseur:  Palbam
Description:   Ces distributeurs à fixation murale sont conçus pour des gants stériles emballés.
Numéro de catalogue: (112-2940)
Fournisseur:  ANSELL HEALTH CARE
Description:   Stainless steel wall-mountable dispenser for VersaTouch™ gloves, POS 002.
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  Bel-Art
Description:   Epoxy-coated, welded steel wire racks for one, two or three boxes of disposable gloves, wipes or tissues.
Numéro de catalogue: (AKAAAK-787)
Fournisseur:  AK
Description:   This glove dispenser is made from 4,8 mm strong clear PETG.
UOM:  1 * 1 Pce
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 17
  1  2  3  Suivant