Imprimer
Écran de protection contre les projections, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
113-2801EA 261 EUR
113-2801
Écran de protection contre les projections, Nalgene®
Écrans de protection Écrans de sécurité
En PC/acétate transparent avec support magnétique, épaisseur: 3 mm. L'écran de protection contre les projections avec bras flexible se fixe facilement sur les paillasses, les étagères, les équipements ou toute autre surface magnétique pour protéger efficacement contre les éclaboussures, les aérosols et les projections de débris.
  • Écran en PC anti-rayure de 3 mm d'épaisseur offrant un excellent champ de vision
  • Bras de 35 cm facilement réglable
  • Support magnétique permettant de placer l'écran à l'horizontale, à la verticale ou sur une surface en hauteur
  • Protection UV 200 - 360 nm
Certifications: Conforme OSHA; réglementations sur les pathogènes transmissibles par le sang (29 CFR Partie 1910.1030)
Informations de commande: À ne pas utiliser avec des radio-isotopes; non autoclavables.