Imprimer
Votre recherche pour: Acide adipique
10  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: Merck
Description: Acide adipique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: TCI EUROPE
Description: Acide adipique ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Acide adipique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Acide adipique ≥99%
Numéro de catalogue: (27635-25KG)
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Description: Acide adipique 99.6-101.0% (base substance sèche), Conforme aux spécifications analytiques Ph. Eur., BP, E355, Fluka™
UOM: 1 * 25 kg
MSMD
Numéro de catalogue: (1.00090.9029)
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Description: Acide adipique, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., NF, FCC, E355, SAFC®
UOM: 1 * 25 kg
MSMD
Fournisseur: Spectrum Chemical
Description: Acide adipique FCC
Numéro de catalogue: (EHERC10045900)
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Description: Acide adipique
UOM: 1 * 0,25 g
Fournisseur: Molekula
Description: Acide adipique
Numéro de catalogue: (ROTH4475.1)
Fournisseur: Roth Carl
Description: Acide adipique
UOM: 1 * 500 g
Source d'approvisionnement du marché Il s'agit d'un élément MarketSource. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom